Fortfahren mit
1576683
USP
Propylenglycoldicaprylat/-dicaprat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 470.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H40O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.54
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
271-516-3
NACRES:
NA.24
CHF 470.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
propylene glycol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC.OC(=O)CCCCCCC.OC(CO)C
InChI
1S/C10H20O2.C8H16O2.C3H8O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12;1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;1-3(5)2-4/h2-9H2,1H3,(H,11,12);2-7H2,1H3,(H,9,10);3-5H,2H2,1H3
InChI key
YZWQUQVFVLJWCS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
157676315767961576672
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
propylene glycol
API family
propylene glycol
API family
propylene glycol
API family
propylene glycol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1576683-1ML04061837843204