Merck
1576708
USP
Propylenglycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,2-Propandiol, Propylenglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
Beilstein:
1340498
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
propylene glycol
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Propylenglycol ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Standard-Stammlösungen, Probenlösungen sowie Systemeignungs- und Empfindlichkeitslösungen für den Assay und die Verunreinigungsanalyse gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
  • Propylene Glycol Dilaurate
  • Phenytoin Sodium Injection
  • Hydroxypropyl Betadex
  • Butylene Glycol
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Butylene Glycol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5653-5653 (2020)
Hydroxypropyl Betadex
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 32(5), 5818-5818 (2020)
Phenytoin Sodium Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5), 3534-3534 (2020)
Propylene Glycol Dilaurate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(3), 5989-5989 (2013)
J S LaKind et al.
Critical reviews in toxicology, 29(4), 331-365 (1999-08-18)
The purpose of this article is to review and interpret the scientific literature on the mammalian toxicity of ethylene glycol (EG) and propylene glycol (PG), with the goal of comparing the toxicity of the two chemicals. This type of review