1576763
USP
Propylenglycoldilaurat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Dodecansäure-(1-methyl-1,2-ethandiyl)-ester
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
propylene glycol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCC)C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-26(28)30-24-25(3)31-27(29)23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3
InChIKey
WITKSCOBOCOGSC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)