Fortfahren mit
WTA2
TransPlex® Complete Whole Transcriptom Amplification Kit
DNA polymerase included, Complete Kit with optimized enzyme to amplify total RNA in <4 hours, no 3′ bias
Synonym(e):
Kit zur vollständigen Gesamttranskriptom-Amplifikation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’150.00
50 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 5’560.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41121800
CHF 1’150.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WTA)
input
purified RNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
WTA2 ist dazu optimiert, RNA aus Formalin-fixierten Paraffin-eingebetteten (FFPE) und anderen beschädigten oder verschlechterten Proben zu amplifizieren. Die Whole Transcriptome Amplification(WTA)-Technologie ermöglicht die repräsentative Amplifikation von Mengen im niedrigen Nanogrammbereich der Gesamt-RNA in weniger als 4 Stunden, ohne 3′-Schieflage. Die Amplifikationsprodukte eignen sich für Anwendungen wie qPCR, Mikroarray-Analyse und Klonen. Das WTA2-Kit enthält die Polymerase, die erforderlich ist, um die cDNA-Bibliothek zu amplifizieren.
Application
Geeignet für die Verwendung in Downstream-Anwendungen, einschließlich:
  • qPCR
  • Mikroarray-Analyse
  • Klonen
Das Kit zur vollständigen Gesamttranskriptom-Amplifikation wird für die folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Zum Etablieren eines Protokolls für die gleichzeitige Analyse von DNA- und RNA-Viren aus Schweinefäkalien durch den Prozess der kontrollierten Tiefensequenzierung.[1]
  • Reverse Transkription und cDNA-Amplifikation.[2][3][4]
  • Für die Synthese und Amplifikation einer cDNA-Bibliothek unter Verwendung von genomischer RNA, die aus immuneingefangenen PPV-Teilchen freigesetzt wird.[5]
  • Nukleinsäurenaufbereitung und Tiefensequenzierung (Die extrahierten Nukleinsäuren wurden zufällig für die cDNA-Synthese geprimt.)[6]
Biochem/physiol Actions
Das WTA2-Verfahren involviert zwei Schritte. Im ersten Schritt wird eine RNA-Probe mit nicht selbstkomplementären Primern, die aus einem quasi-zufälligen 3′-Ende und einem universellen 5′-Ende bestehen, revers transkribiert. Während diesem Verfahren dienen verdrängte Einzelstränge als neue Matrizen für die Primer-Anlagerung und -Verlängerung. Die daraus resultierende cDNA-Bibliothek besteht aus zufälligen, überlappenden Fragmenten mit 100 bis 1.000 Basenfragmenten, die von universellen Endsequenzen umgeben sind. Der 2. Schritt amplifiziert die cDNA-Bibliothek mittels PCR unter Verwendung von WTA2-Polymerase und einem universellen End-Primer, um ein WTA2-Produkt zu erzeugen.
Features and Benefits
  • Eine bis zu 10.000-fache Amplifilkation kann in weniger als 4 Stunden erreicht werden, wobei weniger als 30 Minuten aktive Arbeit erforderlich sind
  • Nur 20 pg der gesamten RNA-Matrix ist erforderlich, um geeignete cDNA für die Mikroarray-Profilerstellung zu amplifizieren
  • Enthält alle erforderlichen Komponenten für die cDNA-Amplifikation
  • Erreichen Sie eine lineare Amplifikation von exprimierten Genen und Exonen, ohne 3′- oder 5′-Schieflage
  • Amplifiziert Einzelzellen oder Low-Input-RNA wirksam, einschließlich mRNA und Gesamt-RNA von jedem Tier, jeder Pflanze oder jedem Mikroorganismus
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WGA2SEQRWTA1
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
input
purified RNA
input
purified DNA
input
purified RNA
input
purified DNA
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
dilution
(WTA)
dilution
(WGA)
dilution
(WTA)
dilution
(WTA)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Library Synthesis Enzyme
    SDB
  • Library Synthesis Solution
    SDB
  • Amplification Mix
    SDB
  • Library Synthesis Buffer
    SDB
  • Water, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
    SDB
  • Amplification Enzyme
    SDB
  • Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology Reagent
    SDB
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What are the differences between WTA1 and WTA2?
    1 answer
    1. WTA2 is designed to amplify RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) and other damaged or degraded samples. Here are the main differences between the two kits:
      1. WTA1 was developed by Rubicon. WTA2 was developed by Sigma-Aldrich.
      2. The library synthesis primers for WTA2 are different and can prime more frequently, which is crucial for degraded RNAs.
      3. The library synthesis conditions are different due to the change in the primers.
      4. There are improved cycling conditions in WTA2 to optimize amplification of both high AT templates and high GC templates.
      5. WTA1 does not contain an amplification enzyme, which needs to be supplied separately. WTA2 includes the amplification enzyme.