Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’030.00 | |
| 50 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 4’670.00 | |
| 500 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 23’460.00 |
Über diesen Artikel
CHF 1’030.00
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WTA)
input
purified RNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Geringe Mengen der zufälligen Primer-Technologie für die Gesamt-RNA ermöglichen die Amplifikation von fragmentierter oder intakter RNA aus jeglichen Quellen einschließlich FFPE und RIP.
- Semi-degeneriertes Library-Primer-Design für eine vollständigere Transkriptomdeckung und effizientes Priming.
- Die DNA-Fragmentierung vor der Sequenzierung entfällt.
- ds-cDNA-Amplifikation innerhalb von maximal 8 Stunden.
- Kompatibilität mit allen Next-Generation-Sequencing-Plattformen außer Pacific Bioscience.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| dilution (WTA) | dilution (WGA) | dilution (WTA) | dilution (WTA) |
| input purified RNA | input purified DNA | input purified RNA | input purified DNA |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SEQR-500RXN | 04061837018114 |
| SEQR-10RXN | 04061837018107 |
| SEQR-50RXN | 04061837018121 |