This is 10 mM each and can be found under Description-> General Description: The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 10 mM each of UltraPure dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 93.40 |
0.5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 189.00 |
20 x 0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 703.00 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 812.00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
10 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
solubility
H2O: soluble at 20 °C
application(s)
agriculture
cannabis testing
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- bei der PCR-Amplifikation von genomischer DNA aus Insekten, Pilzen, Viren, Menschen,
- bei der reversen Transkription von Gesamt-RNA zu cDNA.
- Als Komponente der DNA-Amplifikationsmischung für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
- für die routinemäßige und lange PCR
- für die manuelle und automatisierte DNA-Sequenzierung
- für die cDNA-Synthese und für Markierungsreaktionen
Features and Benefits
- Reinheit der einzelnen dNTPs: Mindestens 99 %
- Praktisch formuliert; 1 μl wird verwendet für 50 μl PCR
- Äquimoläre Mengen der einzelnen dNTPs bedeuten weniger Pipettieren
- Minimieren der Kontaminationsgefahr während PCR
- UltraPure dNTPs können bei kritischen PCR-Reaktionen Konsistenz und Ausbeute maximieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Molecular Biology Reagent | description Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each | description 10 mM | description - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% | assay >99% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is this 10 mM each, or 10 mM total? This info should be clearly stated on the label and on your site.
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How much Product D7295, Deoxynucleotide Mix, is needed for a PCR reaction?
1 answer-
One μl is sufficient for a standard 50 μl PCR reaction.
Helpful?
-
-
Does Product No. D7295, Deoxynucleotide Mix contain dTTP or TTP?
1 answer-
The product contains Thymidine 5´-triphosphate sodium salt. Thymidine has a deoxy sugar, so it is a deoxythymidine.
Helpful?
-
-
What are the components to Product D7295, Deoxynucleotide Mix?
1 answer-
The D7295 contains 10mM of each dATP, dCTP, dGTP and TTP in molecular biology grade water. This is for a total concentration of 40 mM.