Fortfahren mit
U6504
Harnstoff
suitable for electrophoresis
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 235.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 389.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-315-5
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
≥98%
Technique(s):
electrophoresis: suitable
CHF 235.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder or crystals
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Ammonia
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm
absorption
≤0.06 at 260 at 5 M, ≤0.06 at 280 at 5 M
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Ein chaotropes Mittel zur Solubilisierung und Denaturierung von Proteinen für die isoelektrische Fokussierung und zweidimensionale Elektrophorese unter denaturierenden Bedingungen.
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0848815604RDD034
Urea for biochemistry
Millipore
1.08488
Urea
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
-
assay
99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
1000 g/L
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
-
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
-
impurities
≤0.005% Ammonia
impurities
-
impurities
alkalic reac. substances, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.04% insoluble in ethanol, ≤0.05% ammonium (NH4), ≤0.1% biuret(carbamylurea)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harnstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Li et al.
Cell death and differentiation, 22(7), 1081-1093 (2014-12-20)
P53 is critically important in preventing oncogenesis but its role in inflammation in general and in the function of inflammatory macrophages in particular is not clear. Here, we show that bone marrow-derived macrophages exhibit endogenous p53 activity, which is increased
A mechanically and electrically self-healing supercapacitor.
Hua Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(22), 3638-3643 (2014-02-21)
Sreenivasa C Ramaiahgari et al.
Archives of toxicology, 88(5), 1083-1095 (2014-03-07)
Immortalized hepatocyte cell lines show only a weak resemblance to primary hepatocytes in terms of gene expression and function, limiting their value in predicting drug-induced liver injury (DILI). Furthermore, primary hepatocytes cultured on two-dimensional tissue culture plastic surfaces rapidly dedifferentiate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
U6504-1KG04061835550463
U6504-500G04061837409875
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf