Fortfahren mit
RDD034
Harnstoff
free-flowing, Redi-Dri, Bioreagent, ≥98%
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 45.50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 137.00
CHF 102.75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
≥98%
CHF 45.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
≥98%
quality
Bioreagent
dilution
(for analytical testing)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Features and Benefits
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U5128U0631U1250
assay
≥98%
assay
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis), 99.0-100.5%
assay
98.5-101.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Exonuclease, none detected, Protease, none detected, Endonuclease, none detected, RNAse, none detected, NICKase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harnstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)