Fortfahren mit
1.08488
Harnstoff
for biochemistry
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid, Diaminomethanon, Carbonyldiamin, Carbamid, Carbonyldiamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 55.30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 111.00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 308.00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 581.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-315-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
CHF 55.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
1000 g/L
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
720‑760 kg/m3
storage temp.
10-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Analysis Note
Reinheit (DSC (Differenzialscanningkalorimetrie)): ≥ 99,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: Farblose Kristalle oder weißes kristallines Pulver.
Aussehen der Lösung (100 g/L; Wasser): Klar und farblos.
Schmelzpunkt (DSC (Differenzialscanningkalorimetrie)): 132–135 °C
UV-Absorption (260 nm; 8 mol/L; 1 cm; Wasser): ≤ 0,1
UV-Absorption (280 nm; 8 mol/L; 1 cm; Wasser): ≤ 0,1
Cyanid (CN): ≤ 0,000001 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0004 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,00001 %
Biuret: ≤ 0,05 %
Sulfatasche (800 °C): ≤ 0,01 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
514568.187101.37030
Urea for biochemistry
Millipore
1.08488
Urea
Urea crystalline, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37030
Urea
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
form
solid
form
powder or crystals
form
-
form
crystalline, solid
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
8.0-10.0 (20 °C, 8 M in H2O)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harnstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108488500004022536105437
108488901004022536744650
108488025004022536105406
108488100004022536105413