Fortfahren mit
TT0010
Trypsin-Spinsäulen
Utilizes TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a 20 µm silica support, ensuring minimal chymotryptic activity, suitable for mass spectrometry
Synonym(e):
Immobilized TPCK- treated Trypsin, Immobilized Trypsin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 333.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.56
CHF 333.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trypsin-Spinsäulen,
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
General description
Enjoy all of the advantages of Proteomics Grade Trypsin in a 15-minute digestion. A staple of mass spec sample preparation, efficient tryptic digestion is essential to successful proteomic analyses. While traditional digests require up to 18 hours, the same digest can be accomplished in only 15 minutes using the Trypsin Spin Column, Proteomics Grade.
This ultra-micro spin column contains highly purified, TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a spherical 20 micron silica support, chemically modified to minimize non-specific adsorption. Eluted peptides are ready for MS analysis, and require no additional clean-up. Ideal for rapid protein digestion of small volumes (100 μl or less), the Trypsin Spin Column is a New Spin on MS Sample Prep!
Features and Benefits
Entdecken Sie die Vorteile für sich selbst!
  • 15 Minuten Verdau
  • Ideal für 10 bis 100 μg Proteinproben
  • Minimale chymotryptische Aktivität
  • Keine zusätzliche Aufreinigung erforderlich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7575PP0100EMS0005
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shama P Mirza et al.
Journal of proteome research, 7(7), 3042-3048 (2008-05-31)
Proteomics-based quantification methods for differential protein expression measurements are among the most important and challenging techniques in the field of mass spectrometry. Though numerous quantification methods have been established, no method meets all the demands for measuring accurate protein expression
Jiangjiang Liu et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 20(5), 819-828 (2009-02-10)
This work uses electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) in conjunction with hydrogen/deuterium exchange (HDX) and optical spectroscopy for characterizing the solution-phase properties of cytochrome c (cyt c) after heat exposure. Previous work demonstrated that heating results in irreversible denaturation for
Hans W Hahn et al.
Journal of proteome research, 8(9), 4225-4230 (2009-07-31)
Trypsin was immobilized on glycidylmethacrylate-co-divinylbenzene (GMA/DVB) polymerized in pipet tips for online enzymatic digestion of proteins. The major advantages of in-tip digestion are easy handling and small sample amount required for analysis. Microwave-assisted digestion was applied for highly efficient and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TT0010-10EA04061833655566