Fortfahren mit
PP0100
Trypsin-Profil IGD-Kit
Synonym(e):
In gel digestion kit, Proteomics grade Trypsin, TPCK treated
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 576.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352200
CHF 576.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
 kit sufficient for ≤100 applications
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
The Trypsin Profile IGD Kit enables fast, efficient, and complete in-gel tryptic digestion of up to 100 excised protein spots. Digested proteins are ready for MALDI-MS (matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry) and require no additional preparation. Because the Trypsin Profile IGD Kit contains Proteomics Grade Trypsin, a higher sequence coverage and fewer ambiguous autolytic peaks are observed in MALDI spectra.
Trypsin has been chemically modified through reductive methylation of the ε-amino groups of lysine to reduce autolysis and minimize autolytic fragments. In addition, it has been TPCK (tosyl phenylalanyl chloromethyl ketone) treated to remove residual chymotrypsin activity and then further purified by affinity chromatography, yielding a highly purified trypsin suitable for proteomics work.
Application
Trypsin Profile IGD Kit has been used for in-gel digestion for LC-MS (liquid chromatography-mass spectrometry)/MS and MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight) mass spectrometry analysis.[1]
Features and Benefits
  • Schnelleres Entfärben als mit alternativen In-Gel Verdau-Kits
  • Enthält 100% der Reagenzien für Entfärbung, Verdau und Extraktion der Proteine?/Peptide von Interesse nötig sind
  • Kompatibel mit Coomassie, SYPRO Orange, SYPRO Ruby, und ProteoSilver gefärbten Gelen
  • Die resultierenden Proben sind bereit für die Analyse durch MALDI-MS oder HPLC-MS
Legal Information
ProteoSilver is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYPRO is a trademark of Thermo-Fisher Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7575TT0010EMS0005
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
 kit sufficient for ≤100 applications
usage
-
usage
-
usage
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Destaining Solution Reconstituted to 75
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)