Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 89.80 CHF 76.33 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 314.00 |
Über diesen Artikel
CHF 76.33
ListenpreisCHF 89.80Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(c(OC)c1)C2=CC(=O)c3cc(OC)ccc3O2
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-11-5-7-16-14(8-11)15(19)10-18(23-16)13-6-4-12(21-2)9-17(13)22-3/h4-10H,1-3H3
InChI key
WUWFDVDASNSUKP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated, protect from light |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T4080-10MG | 04061837345548 |
| T4080-50MG | 04061832826448 |