Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 76.40 CHF 64.94 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 305.00 |
Über diesen Artikel
CHF 64.94
ListenpreisCHF 76.40Sparen Sie 15%assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C17H14O4/c1-19-15-8-7-11(9-17(15)20-2)16-10-13(18)12-5-3-4-6-14(12)21-16/h3-10H,1-2H3
InChI key
ZGHORMOOTZTQFL-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color white | color yellow | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?