Fortfahren mit
T2011
Trypsin inhibitor
powder
Synonym(e):
Ovomucoid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 123.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 218.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 376.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’490.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-906-9
MDL number:
CHF 123.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trypsin-Inhibitor aus Hühnereiweiss, Type III-O (free of ovoinhibitor)
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Type III-O (free of ovoinhibitor)
form
powder
mol wt
27 kDa
solubility
water: soluble 10 g/L
storage temp.
2-8°C
General description
Ovomucoid- oder Trypsininhibitor ist ein Protein, das in den meisten Vogeleiweißen reichlich vorhanden ist. Das Hühnerei-Protein besteht aus etwa 186 Aminosäureresten und ist stark glykosyliert. Drei Tandemdomänen sind jeweils homolog zum Trypsininhibitor der Bauchspeicheldrüse. Es ist hoch immunogen und wahrscheinlich für die meisten Eiallergie-Fälle verantwortlich.
Application
Trypsin inhibitor from chicken egg white has been used:
  • to terminate proteolysis reaction
  • in OVO-1 solution to triturate the cell suspension for the dissociation of retina
  • in phosphate buffered saline for dissociation of cortices
Biochem/physiol Actions
Ovomucoid possesses trypsin inhibitor activity. It has several conformational and linear epitopes that can be bound by immunoglobulin E (IgE). It is highly stable against heat and proteolysis.
Other Notes
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 mL, 1 cm light path.
View more information on Trypsin Inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2327T9378T7659
biological source
chicken egg white
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Phaseolus limensis (lima bean)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
powder
form
lyophilized powder
form
crude powder
form
solution
solubility
water: soluble 10 g/L
solubility
-
solubility
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
27 kDa
mol wt
-
mol wt
9 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T2011-1G04061837338588
T2011-5G04061833435311
T2011-250MG04061837338595
T2011-500MG04061833265703
Questions
  1. What is the difference between the Type III-O free of Ovoinhibitor in product T2011. What is availability of the material?
    1 answer
    1. The T2011 product does not contain ovoinhibitor, while the T9253 product contains ovoinhibitor, which results in chymotrypsin inhibition. For information regarding the availability of this product, please contact local customer service.