Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Trypsin inhibitor
Synonym(e):
Hageman Faktor-Inhibitor, Popkorn-Inhibitor, SBTI, Ovomucoid, Kunitz Inhibitor
CAS-Nummer:
9035-81-8
EG-Nummer:
232-906-9
Products
Produktkategorie
inhibitors (8)
proteases (1)
Marke
Sigma-Aldrich (9)
Biologische Quelle
Physikalische Form
pK-Wert
Produktreihe
Reinheit
Forschungsbereich
Gewebe
Qualitätsstufe
Anwendung
Packungsgröße
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-9 of 9
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
T9128
Trypsin inhibitor,
lyophilized powder, suitable for inhibition assay
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T9253
Trypsin inhibitor,
powder
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T9003
Trypsin inhibitor,
lyophilized powder
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T2327
Trypsin inhibitor,
lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T2011
Trypsin inhibitor,
powder
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T9378
Trypsin inhibitor,
crude powder
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
SRE0044
Trypsin inhibitor,
lyophilized powder, suitable for mammalian cell culture
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T9767
Trypsin inhibitor,
powder, suitable for electrophoresis
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T1021
Trypsin inhibitor,
powder, suitable for isoelectric focusing (IEF)