Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 119.00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 246.00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 692.00 |
Über diesen Artikel
ligand
thalidomide
assay
>98%
form
solid
optical activity
[α]23/D −62.6°, c = 2 in DMF(lit.)
reaction suitability
reagent type: ligand
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
color
white
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: insoluble
originator
Celgene
SMILES string
O=C1CC[C@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
UEJJHQNACJXSKW-VIFPVBQESA-N
Gene Information
human ... LITAF(9516), TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form - |
| assay >98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay - |
| technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| solubility DMSO: soluble, ethanol: insoluble, H2O: insoluble | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - |
| color white | color white to beige | color white | color - |
| reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T150-25MG | 04061833632239 |
| T150-100MG | 04061837337567 |
| T150-10MG | 04061833622124 |