The specific composition of the elution buffer E7777 is considered proprietary. However it is a Tris-HCL solution without EDTA.
Wichtige Dokumente
NA1020
GenElute™ PCR-Reinigungskit
sufficient for 70 purifications
Synonym(e):
Gen-Elution, PCR-Aufreinigung
Größe auswählen
CHF 188.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 188.00
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 70 purifications
Methode(n)
DNA purification: suitable
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die DNA wird in der Spinsäule an einer Kieselgelmembran gebunden. Die gebundene DNA wird gewaschen und die saubere, konzentrierte DNA wird im Puffer der Wahl eluiert. Jede Säule kann bis zu 100 μl bzw.10 μg PCR-amplifizierte DNA aufreinigen und bis zu 95 % aller PCR-Produkte zwischen 100 bp und 10 kb rückgewinnen. Über 99 % aller Primer und die meisten Primer-Dimer (<40 bp) werden entfernt.
Aufgereinigte DNA kann in enzymatischen Reaktionen, bei der herkömmlichen oder automatischen Sequenzierung, beim Klonen und in der Microarray-Analyse verwendet werden.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gewinnt bis zu 95 % aller PCR-Produkte zwischen 100 bp und 10 kb zurück
- Reinigt in 8 Minuten bis zu 100 μl bzw. 10 μg PCR-amplifizierte DNA auf
- Entfernt über 99 % aller Primer und sonstigen Komponenten
- Reinigt in 8 Minuten bis zu 100 μl bzw. 10 μg PCR-amplifizierte DNA auf
- Gewinnt bis zu 95 % aller PCR-Produkte zwischen 100 bp und 10 kb zurück
- Entfernt über 99 % aller Primer und sonstigen Komponenten
- Macht die Entfernung von Mineralöl mittels organischer Extraktion überflüssig
- 40 % mehr Aufreinigungsschritte geliefert als beim Marktführer
Sonstige Hinweise
Prinzip
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Führend Sie dieses Verfahren durch, um einzelsträngige oder doppelsträngige PCR-Amplifikationsprodukte (100 bp bis 10 kb) aus überschüssigen Primern, Nukleotiden, DNA-Polymerase, Öl und Salzen mit dem GenElute™ PCR-Reinigungskit schnell aufzureinigen.
GenElute™ PCR Clean-up Kit rapidly purifies PCR products from excess components, ensuring clean samples for downstream applications.
SeqPlex DNA Amplification Kit enables NGS from small or degraded DNA quantities for whole genome amplification.
GenomePlex® amplification improves DNA yield from soil samples, ensuring downstream analysis reliability despite potential nuclease damage.
-
What is the elution buffer made of? As it can be replaced with water, is it just water that is provided?
1 answer-
Helpful?
-
-
Does this kit remove proteins from PCR product?
1 answer-
This is a post-pcr clean up kit. The single or double-stranded amplification products are bound to the silica membrane. Then all non-DNA material such as primers, nucleotides, and polymerase are washed away. Finally the purified product is eluted. Anything that isn't bound will be removed.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Can GenElute™ PCR Clean-Up Kit, Product NA1020, be used for isolation of labeled PCR products?
1 answer-
This kit will work with labeled PCR products and no modifications to the standard protocol are needed.
Helpful?
-
-
Can Product NA1020, GenElute™ PCR Clean-Up Kit, be used for isolation of PCR products labeled with digoxigenin?
1 answer-
Although we have not tested the kit with digoxigenin-labeled PCR products specifically, it should be fine to use
Helpful?
-
-
Can Product No. NA1020, GenElute™ PCR Clean-Up Kit, be used to clean up PCR products larger than 10 kb?
1 answer-
We haven't tested anything bigger than 10 kb, but we would expect larger DNA to bind well. That said, the bound DNA might be more difficult to elute. Heating the elution solution to 60-65°C may help with elution. Incubating a few minutes to allow the elution solution to soak into the binding matrix may also help.
Helpful?
-
-
When using Product No. NA1020, GenElute™ PCR Clean-Up Kit, what is the largest amount of PCR reaction sample that can be processed on one column?
1 answer-
The upper limit on the PCR reaction volume that can be cleaned up is 100 μl. In that scenario, 500 μl of binding solution would be added for a total of 600 μl volume being applied to the column.
Helpful?
-
-
When using GenElute™ PCR Clean-Up Kit, Product No. NA1020, Can the amount of elution buffer be reduced in order to obtain a more concentrated eluate?
1 answer-
One may indeed increase concentration by reducing elution volume, but we would not suggest going lower than 25-30 μl. One must keep in mind that if a volume of less than 50 μl is used (for example, 30 μl), the concentration will increase, but the total yield will also be reduced.