Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
T. ALBUM)
biological source
microbial (T.album
T. ALBUM)
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
28.93 kDa
concentration
≥10 mg/mL, ≥500 units/mL
technique(s)
DNA extraction: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Entfernt Endotoxine, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
Berichten zufolge nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnen-Mitochondrien
Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
Behandlung von Paraffinschnitten zur Freilegung von Antigenbindungsstellen zur Antikörpermarkierung.
Verdauung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der TSE-Forschung.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source microbial (T.album | biological source - | biological source - | biological source maize, microbial (T.album |
| technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) DNA extraction: suitable |
| concentration ≥10 mg/mL, ≥500 units/mL | concentration ≥10 mg/mL, ≥800 units/mL | concentration - | concentration - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form - | form lyophilized powder |
| mol wt 28.93 kDa | mol wt 28.93 kDa | mol wt 28.93 kDa | mol wt 28.93 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteinase K aus Tritirachium album
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P5568-5X1ML | 04061834391951 |
| P5568-1ML | 04061838164605 |