Merck
P8044
Sigma-Aldrich
Proteinase K aus Tritirachium album
≥3.0 unit/mg solid, lyophilized powder
Synonym(e):
Endopeptidase K
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
maize
microbial (T.album
T. ALBUM)
plant seeds (barley)
soybean
yeast
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥3.0 unit/mg solid
Mol-Gew.
28.93 kDa
Zusammensetzung
Protein, ≥15% biuret
Methode(n)
DNA extraction: suitable
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Das Enzym von Sigma wird zur Degradierung von Komplex I (NADH:Ubichinon-Oxidoreduktase) vor der Extraktion von Ubichinon aus Yarrowia lipolytica eingesetzt. Es wird zur Untersuchung der Wirkung von Proteinase K auf Pythium ultimum eingesetzt. Es wird außerdem zur Maximierung der Anzahl von in der Sediment-Aufschlämmung hydrolysierten Peptidbindungen ohne autolytische Herstellung von Aminosäuren vom Enzym selbst verwendet.
Nützlich zur proteolytischen Inaktivierung von Nukleasen bei der Isolierung von DNA und RNA.
Entfernt Endotoxine, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
Berichten zufolge nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnen-Mitochondrien
Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
Behandlung von Paraffinschnitten zur Freilegung von Antigenbindungsstellen zur Antikörpermarkierung.
Verdauung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der TSE-Forschung.
Proteinase K ist zur proteolytischen Inaktivierung von Nukleasen bei der Isolierung von DNA und RNA geeignet. Sie wird zur Beseitigung von Endotoxinen verwendet, die an kationische Proteine wie Lysozyme und Ribonuklease A gebunden sind. Sie ist zur Isolierung von Mitochondrien aus Leber, Hefe und Mungbohnen geeignet und dient dazu, die Lokalisierung von Enzymen auf Membranen zu bestimmen. Sie wird außerdem zur Behandlung von Paraffinschnitten genutzt, um die Antigenbindungsstellen für die Antikörpermarkierung freizulegen, sowie für den Proteinverdau in Gehirngewebeproben. Produkt P8044 wird als lyophilisiertes Pulver geliefert.
Biochem./physiol. Wirkung
Proteinase K ist gegenüber nativen Proteinen hochgradig aktiv. Sie weist eine breite Spezifität auf und baut viele Proteine selbst im nativen Zustand ab. In erster Linie spaltet sie die Peptidbindung nahe der Carboxylgruppe von aliphatischen und aromatischen Aminosäuren mit blockierten α-Aminogruppen. Der optimale pH-Wert liegt zwischen 7,5 und 9,0 und der isoelektrische Punkt bei 8,9. Ca2+ (1‑5 mM) ist für ihre Aktivierung erforderlich. Proteinase K wird von Diisopropylfluorphosphat (DIFP) oder Phenylmethylsulfonylfluorid (PMSF) gehemmt.
Proteinase K ist eine stabile und hochreaktive Serinprotease. Ergebnisse von Kristall- und Molekularstrukturstudien lassen darauf schließen, dass das Enzym zur Subtilisin-Familie mit einer katalytischen Triade (Asp39-His69-Ser224) im aktiven Zentrum gehört. Es ist in einer Reihe von Umgebungen stabil: pH, Puffersalze, Detergenzien (SDS) und Temperatur. In Gegenwart von 0,1–0,5 % SDS bleibt Proteinase K aktiv und verdaut zahlreiche Proteine und Nukleasen in DNA-Präparationen, ohne die Integrität der isolierten DNA zu beeinträchtigen.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolysiert harnstoffdenaturiertes Hämoglobin und erzeugt eine Färbung, die 1,0 μmol Tyrosin pro Minute bei einem pH-Wert von 7,5 und 37 °C (Farbe vom Folin-Ciocalteu-Reagens) entspricht.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Bermejo-Alvarez et al.
Biology of reproduction, 79(4), 594-597 (2008-06-27)
It has been reported that the mammalian female could have a preconceptual influence on the sex of her offspring, and it has been hypothesized that this influence could go some way toward accounting for the reported lower fertility following insemination
Yuanjun Lu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 41(1), 3-3 (2022-01-05)
Drug resistance to sorafenib greatly limited the benefits of treatment in patients with hepatocellular carcinoma (HCC). MicroRNAs (miRNAs) participate in the development of drug resistance. The key miRNA regulators related to the clinical outcome of sorafenib treatment and their molecular
Ivonne Gamper et al.
Scientific reports, 7(1), 9932-9932 (2017-09-01)
While genetically engineered mice have made an enormous contribution towards the elucidation of human disease, it has hitherto not been possible to tune up or down the level of expression of any endogenous gene. Here we describe compound genetically modified
Enzymes of Molecular Biology
M.M. Burrell
Methods in Molecular Biology, 16, 307-307 (1993)
C Dunne et al.
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 8), 2069-2078 (2000-08-10)
Stenotrophomonas maltophilia W81 can protect sugar beet against PYTHIUM:-mediated damping-off disease through the production of an extracellular protease. Here, the proteolytic enzyme of W81 was purified by anion-exchange chromatography and characterized as a serine protease. The purified enzyme was fungicidal
Artikel
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
In blood DNA extraction, Proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, can help break down the cellular and nuclear membranes, releasing DNA from the cells that protect it from degradation and increase purity/yield making it more suitable for various molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Alle anzeigen
Protokolle
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.