Fortfahren mit
M2946
Mosapride -citrat (Salz)
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₄ receptor agonist
Synonym(e):
4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl ]-2-morpholinyl]methyl]benzamide citrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 136.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 537.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25ClFN3O3 · C6H8O7 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.05
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 136.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mosapride -citrat (Salz),
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
Takeda
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2CN(CCO2)Cc3ccc(F)cc3
InChI
1S/C21H25ClFN3O3.C6H8O7.2H2O/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
InChI key
KVKIQHMTGSGTFO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mosapride is found effective against chronic gastritis, functional dyspepsia and gastro-oesophageal reflux disease. It is useful in treating many other symptoms associated with gastrointestinal disorders. Mosapride is known to improve digestive motility.
5-HT4 receptor agonist and 5-HT3 receptor antagonist
Features and Benefits
This compound was developed by Takeda. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C231M3071F8927
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Takeda
originator
-
originator
Roche
originator
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)