Fortfahren mit
C231
CGP-20712A methanesulfonate salt
≥98% (HPLC), Inhibitor of lysyl oxidase, solid
Synonym(e):
(±)-2-Hydroxy-5-[2-[[2-hydroxy-3-[4-[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-2-yl]phenoxy]propyl] amino]ethoxy]-benzamide methanesulfonate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 295.00
CHF 250.75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25F3N4O5 · CH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
CHF 250.75
ListenpreisCHF 295.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CGP-20712A methanesulfonate salt, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Cn1cc(nc1-c2ccc(OCC(O)CNCCOc3ccc(O)c(c3)C(N)=O)cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C23H25F3N4O5.CH4O3S/c1-30-12-20(23(24,25)26)29-22(30)14-2-4-16(5-3-14)35-13-15(31)11-28-8-9-34-17-6-7-19(32)18(10-17)21(27)33;1-5(2,3)4/h2-7,10,12,15,28,31-32H,8-9,11,13H2,1H3,(H2,27,33);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
VFPOVCXWKBYDNF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
CGP-20712A methanesulfonate salt has been used as a β1-adrenergic receptor antagonist in adult rat ventricular myocytes (ARVM)[1] and rat cardiac fibroblasts.[2] It may also be used as an antagonist for the β1-adrenergic receptor in rat bladder smooth muscles.[3]
Biochem/physiol Actions
CGP-20712A methanesulfonate salt is a selective β1-adrenoceptor antagonist.[1]
Legal Information
Sold exclusively with the permission of Ciba-Geigy.
Disclaimer
Product is hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B2185SML1912SML0204
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)