Fortfahren mit
M2128
Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid
98%, powder
Synonym(e):
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazoliumbromid, MTT, Methylthiazolyldiphenyl-tetrazoliumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 35.10
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 55.80
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 170.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 599.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’150.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16BrN5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.32
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
206-069-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4081397
CHF 35.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
dark yellow
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL, ethanol: soluble 20 mg/mL, H2O: 5 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Application
Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid wird für die folgenden Assays verwendet:
  • Proliferationsassay.
  • TNF (Tumornekrosefaktor)-Bioassay.
Thiazolyl Blue Tetrazolium Blue (MTT) kann zur Messung der Zellproliferation eingesetzt werden. MTT ist eine gelbliche Lösung, die sich durch mitochondriale Dehydrogenase lebender Zellen in dunkelblaues, wasserunlösliches MTT-Formazan umwandelt. Die blauen Kristalle werden mit gesäuertem Isopropanol gelöst und die Intensität wird kolorimetrisch bei 570 nm gemessen.
Thiazolyl Blue Tetrazolium Blue (MTT) kann zur Messung der Zellproliferation eingesetzt werden. MTT ist eine gelbliche Lösung, die sich durch mitochondriale Dehydrogenase lebender Zellen in dunkelblaues, wasserunlösliches MTT-Formazan umwandelt. Die blauen Kristalle werden mit gesäuertem Isopropanol gelöst und die Intensität wird kolorimetrisch bei 570 nm gemessen. MTT wird als eine histochemische/cytochemische Reagenz und zum Nachweis von NAD verwendet. ADP-verknüpfte Enzymsysteme im Gewebe können mit MTT nicht nachgewiesen werden, da das Kation durch die verwendete Cyanidfalle gebunden wird. MTT wird schnell zu Formazan reduziert, welches mit Nickel, Kupfer und Cobalt einen Chelatkomplex bildet; das Cobaltchelat wird in oxidativen Systemen verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5655T437588190
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
dark yellow
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
microbiology
solubility
2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL, H2O: 5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL ( hot)
assay
98%
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (T)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH
Xuguang Zhu et al.
Endocrine-related cancer (2019-07-05)
Anaplastic thyroid cancer (ATC) is an aggressive malignancy with limited treatment options. We explored novel treatment modalities by targeting epigenetic modifications using inhibitors of BET (e.g. BRD4) activity. We evaluated the efficacy in the treatment of ATC of a novel
Effect of pulse-burst electromagnetic field stimulation on osteoblast cell activities.
Chang WH, et al.
Bioelectromagnetics, 25(6), 457-465 (2004)
Vascular endothelial growth factor receptor-1 mediates migration of human colorectal carcinoma cells by activation of Src family kinases.
Lesslie DP, et al.
British Journal of Cancer, 94(11), 1710-1717 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2128-250MG04061835347858
M2128-10G04061835347841
M2128-500MG04061835347865
M2128-1G04061826116890
M2128-100MG04061835347834
M2128-5G04061835347872
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. I used 0.05g in 10ml then syringe it and add 40ml. My question is how to calculate the percentage of viable cells? I used DMSO after MTT solution
    1 answer
    1. MTT is typically used for the semi-quantitative colorimetric measurement of cell viability. This analysis is performed in a multi-well format which screens for the viability of any given compound at any given concentration. The percentage of viable cells cannot be determined using this method. After adding a stop reagent, in this case DMSO, the formazan crystals will be dissolved, making manual counting a challenge, at best. When used in a multi-well plate format, cells are incubated, a stop solution is added, and the plate is read spectrophotometrically at 570 nM. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/305/017/m2128pis.pdf
      For additional information, see the link below to the MTT kit protocol for product TOX1, a cytotoxicity kit that utilized MTT:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/177/tox1bul.pdf
      To measure cell viability as a percentage of an entire population, microscopic methods may be of interest. Reagents such as Trypan Blue allow for the clear identification of viable and non-viable cells. To review more information regarding this method, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/cell-quantification
      Helpful?
  2. What is the recommendation volume of 5 mg/ml of thiazolyl blue tetrazolium blue (in uL) per well to use for MTT assay? 
    1 answer
    1. Instructions for use are not provided for this product. However, there is an in vitro toxicology assay kit MTT based available. The catalog number is TOX1-1KT. In the kit, 15 mg of solid MTT is supplied. This is resuspended with 3 ml of media or a balanced salt solution without phenol red or serum. The link shared below will list the complete procedure
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/177/tox1bul.pdf
      Helpful?
  3. Is the MTT assay quantitative?
    1 answer
    1. The MTT asay is a method to assess cell viability.  This assay is a semiquantitative assay. The assay is used to compare the viability changes in treated cells to untreated cells. The absorbance is indicative of the cell number. The higher the absorbance, the greater the number of viable cells present. Most researchers compare the absorbance of the two samples as a ratio (ABS treated cells/ABS untreated cells) to get a fold increase/decrease in cell number.
      Helpful?
  4. What can be used to make a solution of Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)?
    1 answer
    1. We test the solubility of MTT in water at a concentration of 5 mg/mL.  For the MTT viability assay, we dissolve Product No. M5655 at a concentration of 5 mg/ml in RPMI-1640 without phenol red. This medium is available as a powder (Product No.R8755) or liquid (Product No. R7509). MTT can be solubilized in any culture media or balanced salt solution that does not contain phenol red as a pH indicator.
      Helpful?
  5. How can I store solutions of Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)?
    1 answer
    1. Reconstituted MTT solution is stable for at least 6 months when stored frozen (-20 °C). Storage of reconstituted MTT solution at 2-8°C for more than 2 weeks may cause decomposition and yield erroneous results.
      Helpful?
  6. How can Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide be used for staining dehydrogenase in tissue sections?
    1 answer
    1. Products M2128 or M5655, Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide can be used for staining dehydrogenase in tissue sections. See the method below. Reagent PreparationMTT (2 mg/ml distilled water) 2.5 ml0.2 M Tris buffer, pH 7.4 2.5 ml0.5 M cobalt chloride 0.5 ml0.05 M magnesium chloride 1.0 mlDistilled water 2.5 mlThe pH of this solution is adjusted to 7.0 if necessary. Aliquot and store at -20°C until required. Sample PreparationCut cytostat sections at 5 to 7 microns. Do not fix. Method:1. Incubate sections in appropriate incubation solution at 37°C for 30-60 minutes.2. Transfer sections to 15% formol saline, 15 minutes.3. Wash in distilled water4. Counterstain in 2% methyl green if required.5. Wash in distilled water.6. Mount in glycerin Jelly. ResultsEnzyme: Black formazan deposits with MTT Source:  Bancroft and Gamble, Theory and Practice of Histological Techniques, Fifth Edition. Churchill Livingstone, London, 2002, page 610.
      Helpful?
  7. What type of multi-well plate should be used for the Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) assay?
    1 answer
    1. It is recommended that flat bottom multi-well plates be used for the MTT assay. The use of tissue culture treated plates is only important if necessary for good cell growth.  If cells are grown in larger plates, the supernatant after cell lysis can be transferred to a 96 well plate for reading.
      Helpful?
  8. What can be used to solubilize MTT formazan (the product of the Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide - MTT reaction)?
    1 answer
    1. Mitochondrial dehydrogenases of viable cells cleave the tetrazolium ring of the MTT, yielding purple MTT formazan crystals. These crystals are not soluble in aqueous solutions; they may be dissolved in acidified isopropanol (0.1 N HCl in anhydrous isopropanol). If this does not lyse the cells, Triton X-100 can be added to the acidified isopropanol. A typical working concentration is 10% Triton X-100 (i.e., 1 volume of 100% Triton X-100 + 9 volumes of acidified isopropanol).
      Helpful?
  9. Why is a reference wavelength used for data analysis of Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)?
    1 answer
    1. The reference wavelength (630-690 nm) is used to adjust for the optical variation in the wells of the plate.  It also corrects for dust and fingerprints that can be present.  The assay is read at 570 nm.  The reference wavelength needs to be far enough away from the assay wavelength so as not to affect those values.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.