Fortfahren mit
96992
Cell Counting Kit - 8
for quantitation of viable cell number in proliferation and cytotoxicity assays
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 81.80
500 test
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 329.00
3000 test
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’660.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
CHF 81.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
lightdeep red
pH
6-8
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Das Cell Counting Kit-8 (CCK-8) basiert auf WST-8 (2-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium, Mononatriumsalz), das in Gegenwart des Elektronenträgers 1-Methoxy PMS in einen wasserlöslichen Formazanfarbstoff umgesetzt wird. Die CCK-8-Lösung wird den Zellen direkt zugegeben. Ein Vormischen der Komponenten ist nicht erforderlich. WST-8 wird durch zelluläre Dehydrogenasen in ein orangefarbenes Formazanprodukt umgesetzt, das sich im Zellkulturmedium löst. Die Menge des gebildeten Formazans ist direkt proportional zur Zahl der lebenden Zellen. Da die CCK-8-Lösung sehr stabil und wenig zytotoxisch ist, ist eine längere Inkubation von 24 bis 48 Stunden möglich.
Das Cell Counting Kit-8 ermöglicht sensitive kolorimetrische Bestimmungen der Anzahl lebender Zellen in Proliferations- und Zytotoxizitäts-Assays. Die Nachweisempfindlichkeit ist höher bei allen anderen Tetrazoliumsalzen wie MTT, XTT oder MTS.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14650C14581C14340C
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
400
color
lightdeep red
color
-
color
-
color
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How, much volume to be used for 12 well plate. For e.g I am growing cells in my 12 well plate over a thin film. some paper mentions to use 10%, so if I add 100ul with 1ml media. will it work? 
    1 answer
    1. Yes, 10% of the culture volume is suitable for use. The kit instructions require 10uL of reagent per 100ul culture volume in a 96 well format. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/381/017/96992dat.pdf
      Please see the following link to review troubleshooting tips that may also be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/129/020/96992-product-information.pdf
      Helpful?
  2. What is the solution volume provided in the "3000 tests"?
    1 answer
    1. The 96992-3000TESTS vial will include 30 milliliters of reagent.
      Helpful?
  3. 100 Test means 100 wells, so only one 96-well plate?
    1 answer
    1. The reagents provided in kit 96992 are sufficient for 100 tests. A 96 well microplate is not included with the kit. The customer must provide the 96 well plate. Although a solid 96 well plate can be used, a 96 well microplate with removable strips will allow for the most efficient use of the kit.
      Helpful?
  4. How much volume (in milliliters) is present in each vial of the CCK-8 solution?
    1 answer
    1. The volume supplied for Product No. 96992, Cell Counting Kit, is as follows:
      •100 tests: 1 ml x 1 vial
      •500 tests: 5 ml x 1 vial
      •3000 tests: 5 ml x 6 vials
      Helpful?
  5. What are the volumes of reagents included in the 96992-100test-F kit?
    1 answer
    1. Supplier information specifies that the kit contains 6 bottles, each containing 5 ml of solution. Based on the product datasheet, each well of a well-plate requires 10 microliters of solution, indicating that for 3000 tests, the kit should contain 30 ml of solution. Using these calculations, for the 100 test kit, each bottle would contain approximately 167 microliters of solution (5 ml divided by 30 = 167 microliters).
      Helpful?
  6. Is this kit suitable for use with HEK293 or HEK293f cells?
    1 answer
    1. Yes, the 96992 kit can be utilized to stain both HEK293 and HEK293B cells. The Cell Count kit is not cell type-specific and is expected to function effectively for counting viable mammalian cells. In this kit, the WST-8 dye, which is a formazan stain is specific to viable cells and is not present in nonviable cells.
      Helpful?
  7. Hi, what is the solution volume provided in the "500 tests" SKU? Thanks in advance, Aviv.
    1 answer
    1. The 500 test volume is 5 mL. See the links below to the Product datasheet and the Product Troubleshooting Guide for additional information.
      Product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/381/017/96992dat.pdf
      Troubleshooting Guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/129/020/96992-product-information.pdf