Fortfahren mit
M1255
Calceinblau
Powder
Synonym(e):
7-Hydroxy-4-methyl-8-cumarinylmethyliminodiessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 513.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.28
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
259-129-8
MDL number:
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Calceinblau, fluorescent dye
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to light yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
fluorescence
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
suitability
suitable for indicator for EDTA titration
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c(O)ccc12
InChI
1S/C15H15NO7/c1-8-4-14(22)23-15-9(8)2-3-11(17)10(15)5-16(6-12(18)19)7-13(20)21/h2-4,17H,5-7H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
RJPSHDMGSVVHFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Calcein Blue is a cell-permeable dye that stains viable cells. Upon entering the cell, intracellular esterases cleave the acetoxymethyl (AM) ester group, yielding the membrane-impermeable Calcein Blue fluorescent dye. The staining applications of Calcein blue include tumor tissues, mineralized tissues, bone, amino acids, and many more.
Application
Calcein blue has been used fluorescent labeling of the mineralised sections of bone. Calcein blue AM ester hydrolyzed to calcein blue is suitable as a a viability stain, both microscopically, and in fluorescence activated cell sorting systems. It is also used as a merker of living cells like Schwann cells at neuromuscular junctions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C087520548695290
suitability
suitable for indicator for EDTA titration
suitability
suitable for (Suitable for fluorometric determination of Ca Suitable for EDTA titration of Ca in the presence of Mg)
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
white to light yellow
color
yellow to brown
color
-
color
-
fluorescence
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
fluorescence
λex 470 nm; λem 509 nm (pH 7.4)
fluorescence
-
fluorescence
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
solubility
NaOH: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
T Lymphocytes Influence the Mineralization Process of Bone.
El Khassawna T
Frontiers in Immunology, 8, 562-562 (2017)
Liangbo Hu et al.
Virologica Sinica, 34(4), 454-466 (2019-06-16)
Baculovirus can transduce a wide range of mammalian cells and is considered a promising gene therapy vector. However, the low transduction efficiency of baculovirus into many mammalian cells limits its practical application. Co-expressing heterologous viral glycoproteins (GPs), such as vesicular
Xiaomian Wu et al.
International journal of nanomedicine, 7, 1215-1225 (2012-03-16)
Compared with titanium (Ti) and other metal implant materials, poly(ether-ether ketone) (PEEK) shows outstanding biomechanical properties. A number of studies have also reported attractive bioactivity for nano-TiO(2) (n-TiO(2)). In this study, n-TiO(2)/PEEK nanocomposites were prepared, taking advantage of the unique
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M1255-1G04061826762202
M1255-10G04061833444788
Questions
  1. Is Calcein Blue identical to Calcein Blue AM, and if not, what is the difference? Would it be compatible in a flourescent microscopy assay looking at %viability of THP-1 cells?
    1 answer
    1. product M1255, Calcein Blue to is used to stain cells, but it will stain living or dead cells. For a cell viability stain, one can use Calcein Blue AM. The difference between Calcein Blue and Calcein Blue AM is the methyl-iminodiaceitc acid group that chelates the divalent metal has acetoxymethyl esters on it in Calcein Blue AM. The esters are cleaved inside of viable cells, but remain on the molecule in the absence of active esterases. So, if you use M1255 it will stain all the cell whether alive or dead.