Fortfahren mit
C0875
Calcein
Powder
Synonym(e):
Bis-[N,N-di-(carboxymethyl)-aminomethyl]-fluorescein, Fluorescein-bis(Methyliminodiessigsäure), Fluorexon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 266.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 590.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’180.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H26N2O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
622.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Beilstein/REAXYS Number:
8181068
CHF 266.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Calcein, Used for the fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Quality Segment
description
mixed isomers
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to brown
solubility
NaOH: 50 mg/mL
fluorescence
λex 470 nm; λem 509 nm (pH 7.4)
suitability
suitable for (Suitable for fluorometric determination of Ca Suitable for EDTA titration of Ca in the presence of Mg)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1cc2c(Oc3cc(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)cc1O
InChI key
DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Application
Calcein wird verwendet:
  • bei der Ganzzellfärbung
  • in der Histomorphometrie und Mikro-Computertomographie
  • zum Markieren aktiver knochenbildender Flächen
Biochem/physiol Actions
Calcein ist ein Calcium-abhängiges fluoreszierendes Molekül. Es wird hauptsächlich zur Untersuchung des Knochenstoffwechsels unter In-vivo-Bedingungen benötigt und hilft bei der Anfärbung des Grubenbereichs unter In-vitro-Bedingungen. Calcein wird für die fluorometrische Bestimmung von Calcium und die EDTA- (Ethylendiamintetraessigsäure)-Titration von Calcium verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1255F6377M8010
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for (Suitable for fluorometric determination of Ca Suitable for EDTA titration of Ca in the presence of Mg)
suitability
suitable for indicator for EDTA titration
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 470 nm; λem 509 nm (pH 7.4)
fluorescence
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 368 nm; λem 505 nm in H2O
color
yellow to brown
color
white to light yellow
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
NaOH: 50 mg/mL
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
acetic acid: 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is this calcein (C0875) membrane-permeable or membrane-impermeable?
    1 answer
    1. No in-house testing has been performed to determine if Calcein is membrane permeable or membrane impermeable. The literature suggests Calcein appears to be membrane impermeable. Conn's Biological Stains, 10th Edition, page 250 states, "entry of the dye into cells may be achieved by direct insertion of the hydrophilic calcein, or by the uptake of calcein AM with intracellular formation of calcein."
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What are the excitation and emission wavelengths of Calcein, Product C0875?
    1 answer
    1. Conn's Biological Stains, 10th Edition states excitation is at 494 nm in aqueous solutions at pH 9; the emission maximum is 517 nm. Depending upon the pH of the solution, slightly different values have been reported in the literature.
      Helpful?
  4. What is the solubility of Calcein, Product C0875?
    1 answer
    1. Calcein is soluble at a concentration of 50 mg/mL in 1M sodium hydroxide, yielding clear orange to brown solution.
      Helpful?
  5. Is there a reference for using Calcein, Product C0875, to study bone growth?
    1 answer
    1. Clement-Lacroix, P., et al. Osteoblasts are a new target for prolactin: analysis of bone formation in prolactin receptor knockout mice. Endocrinology, 140, 96-105 (1999).
      Helpful?
  6. What is the extinction coefficient of Calcein, Product C0875?
    1 answer
    1. For samples in 1 M sodium hydroxide: E1% = 1040 at 500-504 nm; E1% = 466 at 242-245 nm.