Fortfahren mit
M003
R-(−)-Deprenyl -hydrochlorid
≥98% (HPLC), MAO-B inhibitor, powder
Synonym(e):
(R)-(−)-N,α-Dimethyl-N-(2-propinyl)-phenethylamin -hydrochlorid, (R)-(−)-N-α-Dimethyl-N-2-propinyl-benzolethanamin -hydrochlorid, Selegilin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 144.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 268.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 144.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
R-(−)-Deprenyl -hydrochlorid, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −10.8°, c = 6.48 in H2O(lit.)
color
white
mp
141-142  °C
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
Cl[H].C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
InChI key
IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Gene Information
human ... MAOB(4129)
Biochem/physiol Actions
Selektiver MAO-B Hemmer; Antiparkinsonmittel.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism and Histamine Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D3630D7071P8013
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
color
white
color
-
color
white
color
-
originator
Sanofi Aventis
originator
Johnson & Johnson
originator
Eli Lilly
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M003-250MG04061835557653
M003-1G04061835512720