Fortfahren mit
D7071
Dapoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N,N-dimethyl-1-phenyl-3-(1-naphthalenyloxy)propanamine hydrochloride, S-(+)-N,N-dimethyl-a-[2-(naphthalenyloxy)ethyl] benzenemethanamine hydrochloride, LY-210448 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 140.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 458.00
CHF 389.30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 140.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +125 to +135°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1
InChI key
IHWDIQRWYNMKFM-BDQAORGHSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
General description
Dapoxetine ((+)-(S)-N,N-dimethyl-(α)-[2(1naphthal enyloxy)ethyl]-benzenemethanamine hydrochloride) possess a similar structure as that of fluoxetine.
Biochem/physiol Actions
Potent Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI); used in treatment of premature ejaculation
Potent and selective SSRI
Dapoxetine is capable of blocking recombinant Kv4.3 potassium voltage-gated channels. It is considered as safe.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0474M003PZ0365
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)