Fortfahren mit
L4516
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O127:B8
BioXtra, suitable for cell culture, γ-irradiated
Synonym(e):
LPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 115.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.75
MDL number:
CHF 115.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (O127:B8)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
purified by
gel-filtration chromatography
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1% Protein (Lowry)
solubility
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
storage temp.
2-8°C
Application
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli 0127:B8 werden für folgende Anwendungen verwendet:
  • zur Untersuchung des LPS-induzierten Überlebens von Makrophagen in Mäusen[1]
  • als Auslöser der Zytokinsekretion durch Rinder-PBMC[2]
  • zur Untersuchung der Apoptose hochempfindlicher Makrophagenzellen in einer LPS-induzierten proinflammatorischen Umgebung[1]
  • zur Ausführung eines Autophagie-Assays in BV2- und BV2-LC3-Zellen[3]
  • zur Stimulation von menschlichen Monozyten und Makrophagen sowie von Mikrogliazellen in Mäusen[4][5][6][7]
  • zur Induktion der Expression von Pentraxin-3 in 293T-Zellen[8]
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). Als Immunogen stärkt es die Immunantwort auf lösliche Antigene.[9][10]
Preparation Note
Lipopolysaccharide werden als lyophilisierte, γ-bestrahlte Pulver geliefert. Zur Rekonstitution dem Fläschchen (1 mg) 1 mL einer ausgeglichenen, sterilen Kochsalzlösung oder eines Zellkulturmediums zugeben und behutsam schwenken, bis sich das Pulver auflöst. Das rekonstituierte Produkt kann mit einer ausgeglichenen, sterilen Kochsalzlösung oder einem Gewebekulturmedium weiter bis auf die erwünschten Arbeitskonzentrationen verdünnt werden.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2654L4391L6529
biological source
Escherichia coli (O127:B8)
biological source
Escherichia coli (O26:B6)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
solubility
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
solubility
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
solubility
H2O: 5 mg/mL, faintly hazy to hazy
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L4516-1MG04061833957578
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Once reconstituted what is the stability at -20C for the LPS product L4516-1M?
    1 answer
    1. Frozen aliquots can be stored up to 2 years. For more information, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides
      Helpful?
  4. Can LPS bind to plastics (ex. 1.5 mL microtube) even when LPS solution is frozen stored at -20℃? I store LPS solution at 0.05mg/mL in -20℃ now.
    1 answer
    1. LSP is less likely to stick to plastics than glass, however very low concentrations (<0.1 mg/mL in water), LPS tends to stick to containers made
      of certain types of glass or plastic. To minimize, prepare stock solutions of at least 1 mg/mL. If the LPS concentration is >1 mg/mL, adsorption to the sides of the vial is
      negligible. For solutions stored in glass, vortexing for 30 minutes following thaw is recommended to redissolve. This may be useful for dilute solutions in plastic, as well. Surfaces (glass and plastics) may be salinized to reduce adherence.
      See Sigmacote, SL2:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sl2
      For additional information, see the link below to review the Lipopolysaccharides product information page:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides