Merck
L2654
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O26:B6
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
LPS
Größe auswählen
1 MG
CHF 108.00
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 108.00
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.75
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Escherichia coli (O26:B6)
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Produktlinie
BioXtra
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
gel-filtration chromatography
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<5% Protein (Lowry)
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli 026:B6 wurden verwendet, um die Absonderung von Zytokinen aus humanen PBMC[1], murinen dendritischen Knochenmarkzellen[2] und Astrozyten von Ratten auszulösen.[3]
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem./physiol. Wirkung
LPS ist ein wichtiger Bestandteil der Zellwand der meisten gramnegativen Bakterien. Es ist ein hochwirksames Immunogen, das in der Lage ist, die Immunantwort auf lösliche Antigene zu stärken. LPS wirkt auch als spezifisches Mitogen für B-Lymphozyten aus dem Knochenmark von Mäusen, Kaninchen, Hühnern, Kühen, Hamstern und Menschen.
Rekonstituierung
Lipopolysaccharide werden als lyophilisierte, γ-bestrahlte Pulver geliefert. Zur Rekonstitution dem Fläschchen (1 mg) 1 ml einer sterilen Balanced Salt Solution oder eines Zellkulturmediums zugeben und behutsam schwenken, bis sich das Pulver auflöst. Das rekonstituierte Produkt kann mit einer sterilen Balanced Salt Solution oder einem Gewebekulturmedium weiter bis auf die erwünschten Arbeitskonzentrationen verdünnt werden.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
David Gozal et al.
Sleep, 33(3), 319-325 (2010-03-27)
Sleep disordered breathing in children is associated with severity-dependent increases in excessive daytime sleepiness (EDS). TNF-alpha is an inflammatory cytokine that has been implicated in EDS. Since, at any given level of apnea-hypopnea index, there is significant variability in EDS
Ø Salvesen et al.
Journal of neuroinflammation, 14(1), 106-106 (2017-05-24)
The cellular prion protein (PrP In order to explore putative roles for PrP All LPS-treated goats displayed clinical signs of sickness behavior, which were of significantly (p < 0.01) longer duration in animals without PrP Our data suggest that PrP
S Ménard et al.
Gut, 53(6), 821-828 (2004-05-13)
Probiotic bacteria have a beneficial effect on intestinal inflammation. In this study, we have examined the effect of lactic acid and commensal Gram positive (+) bacteria conditioned media (CM) on tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) release and the mechanisms involved.
Asad Ali et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 73-80 (2018-02-07)
Emerging evidence suggests that maternal or developmental vitamin D (DVD) deficiency is a risk factor for Autism Spectrum Disorders. A well-established association has also been found between gestational infection and increased incidence of autism. Placenta mediates the maternal immune response
Changming Lu et al.
Blood, 117(16), 4293-4303 (2011-03-01)
Dendritic cells (DCs) are potent antigen-presenting cells derived from hematopoietic progenitor cells and circulating monocytes. To investigate the role of microRNAs (miRNAs) during DC differentiation, maturation, and function, we profiled miRNA expression in human monocytes, immature DCs (imDCs), and mature
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Questions
  1. LPS(Product number:L 2654)はTLR2に結合しますか?
    1 answer
    1. Lipopolysaccarides from Escherichia coli O26:B6 are expected to only interact with Toll-like receptor 4 (TLR4). Similar lipopolysaccharides from Porphyromonas gingivalis have demonstrated the ability to bind with both TLR2 and TLR4. This observation is described more fully in the peer-reviewed publication, "Effects of serotype and species dependency of bacterial lipopolysaccharides in human melanocytes from lightly and darkly-pigmented skin," and in its associated citations. A link to this article from PubMed Central can be found here:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10074968/
      Please see the link below to review product SMB00610, LPS from Porphyromonas gingivalis"
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/smb00610