Fortfahren mit
L3129
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O127:B8
purified by phenol extraction
Synonym(e):
LPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 73.20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 119.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 388.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 73.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (O127:B8)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
phenol extraction
impurities
<3% Protein (Lowry)
color
white to faint yellow
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses Produkt wird mit Phenol aus E. coli Serotyp O127:B8 extrahiert. Der Ursprungsstamm ist ATCC 12740. Dieser LPS-Serotyp wird für Untersuchungen von septischem Schock und zum Induzieren von NOS in murinen Makrophagen und der PAF-Synthese in glomerulären Mesangiumzellen von Ratten verwendet.
Application
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharide (LPS) sind in der äußeren Schicht der Membran lokalisiert und bei Stämmen ohne Kapsel auf der Zelloberfläche exponiert. Sie tragen zur Integrität der äußeren Membran bei und schützen die Zelle gegen die Wirkung von Gallensalzen und lipophilen Antibiotika.
Preparation Note
Das Produkt löst sich in Wasser (5 mg/mL) oder Zellkulturmedium (1 mg/mL) und ergibt eine trübe, schwach gelbe Lösung. Eine stärker konzentrierte, ebenfalls trübe Lösung (20 mg/mL) konnte in wässriger Kochsalzlösung nach Vortexen und Erwärmen auf 70–80 oC hergestellt werden. Lipopolysaccharide sind Moleküle, die in jedem Lösungsmittel Mizellen bilden. In Wasser und phosphatgepufferter Kochsalzlösung entstehen trübe Lösungen. Auch Lösungen in organischen Lösungsmitteln sind nicht klarer. Mit Methanol ergibt sich eine trübe Suspension mit schwebenden Trübungen, während mit Wasser eine homogen trübe Lösung entsteht.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3137L2630L2880
biological source
Escherichia coli (O127:B8)
biological source
Escherichia coli (O127:B8)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
<3% Protein (Lowry)
impurities
<1% Protein
impurities
≤3.00% protein (Lowry-TCA)
impurities
<3% Protein (Lowry)
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. We have been storing reconstituted LPS in -20 ºC for more than 6 months and suddenly it is not working as before. There is any expiration date?
    1 answer
    1. The long term solution storage of this product has not been investigated. However, loss of potency may be caused by a number of factors:
      1. The shelf life of the stored solution may been exceeded.
      2. Repeated freeze/thaw cycles may have caused degradation of the product.
      3. The LPS may be present, but bound or 'stuck' to the walls of the container - vortex solutions at least 30 minutes to redissolve.
      Solutions of LPS should be stored at a minimum concentration of 1 mg/ml. It may be necessary to prepare a fresh solution.
      To discuss further, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section and respond with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
  4. Does the product have expiration date?
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date. It contains a recommended retest date of roughly six years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services