Fortfahren mit
L2880
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O55:B5
purified by phenol extraction
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5
Synonym(e):
LPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 215.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 504.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’660.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
phenol extraction
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
<3% Protein (Lowry)
color
off-white to tan
solubility
water: soluble
application(s)
cell analysis
clinical research
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Lipopolysaccharide (LPS) sind Glykolipide,[1] eine Kombination von Kohlenhydrateinheiten, die mit einzelnen oder mehreren Fettsäuren verbunden sind und sich in der Zellwand gramnegativer Bakterien befinden. LPS sind wesentlicher Bestandteil der äußeren Membran, wobei die LPS-Struktur aus Lipid A, einem Phospholipid auf Glucosaminbasis, einem Oligosaccharid mit kurzem Kern und einem O-Antigen, einem distalen Polysaccharid, besteht.
Application
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Das Lipopolysaccharid aus Escherichia coli O55:B5 wird wie folgt verwendet:
  • zur Stimulierung von Hepatozyten und nicht-parenchymalen Zellen
  • zur Stimulierung der Milz und Untersuchung der Expression des Malitaf-Gens bei der Schnauzenbrasse
  • im Rahmen des Concanavalin-A- (ConA) und D-Galactosamin/Lipopolysaccharid-Modells (D-GalN/LPS) der fulminanten Hepatitis zur Untersuchung der Wirkung des Naturstoffs Hesperetin
  • zur Überprüfung der Zelllebensfähigkeit von aus menschlichen Chorionzotten gewonnenen mesenchymalen Stammzellen (hCMSCs) mittels MTT-Test (Methylthiazolyltetrazolium – MTT)[2]
  • zur Induzierung von Oligodendrozyten-Toxizität für die Bewertung der neuroprotektiven Wirkungen einiger Verbindungen
  • zur Induzierung von Sarkopenie bei Ratten, um die antioxidative Wirkung von mit Curcumin beladenem hydrophobem oberflächenmodifiziertem Hydroxyapatit zu untersuchen[3]
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharide (LPS) bilden eine schützende Permeabilitätsbarriere, die das Eindringen von Antibiotika und Gallensalzen blockiert, die gramnegative Bakterien von Natur aus resistent machen. LPS ist an der bakteriellen Pathogenität beteiligt, da das Immunsystem des Wirts in erster Linie auf die LPS-Komponente der Bakterien trifft. LPS ist ein Endotoxin und ein hoch immunogenes Antigen, dass das Immunsystem stärken kann. Das Lipid A von LPS stimuliert Wirtszellen über Toll-like-Rezeptoren 4 (TLR4).[1]
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für eine optimale Rekonstitution von LPS-Produkten ist vor Gebrauch unabhängig vom Behältertyp eine intensive Vortexmischung erforderlich. Die Konzentration der Lagerlösung muss mindestens 1 mg/ml betragen. Obwohl (silanisierte) Borosilikat-Behälter empfohlen werden, können auch Kunststoffbehälter aus Polypropylen (PP) verwendet werden.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2630L4391L4005
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, cell based assay: suitable, ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
solubility
water: soluble
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Is the product sterile or would you recommend filtration before use in cells?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Stock solutions may be filter-sterilized using a low protein binding membrane, such as PES (Polyethersulfone) membrane. Please see the link below to review product L6529, which is a sterile powder.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l6529
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. I recently purchased this item and I would like to understand how lethal/toxic/dangerous is for humans once diluted to 0.5mg/ml. I would need to inject ip fish with a certain volume from that stock solution.
    1 answer
    1. Toxicological information, when available, is provided in section 11 of the safety data sheet. It is unclear which fish model is being used to study toxicity. Consulting scientific literature is recommended for these details. Below is some information that may be useful to address the question.
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/l2880?userType=anonymous
      https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10934529.2012.695254
      https://www.mdpi.com/1420-3049/19/2/2390
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides?srsltid=AfmBOoo1e2mKmwy-vXjZvAmV-Epz80sS4TfN11C2ShOHlc0FPWkb9_2n
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Hi, Can you provide the information regarding molecular weight of this LPS?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been determined. In general, the molecular weight of native LPS may range from 1 – 4 million Daltons or higher. When treated with SDS and heat, the molecular weight of LPS may range from 50 to 100 kDa.
      Helpful?
  6. What is the number of acetyl groups attached to the lipid A moiety?
    1 answer
    1. The acyl chain length and number of acyl groups may vary between bacterial species. Certain researchers claim there are 6 acyl groups for LPS from this strain of bacteria. Please refer to those peer reviewed papers below for more information.
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939641122002338#:~:text=%5B14%5D%2C%20%5B42%5D,in%20a%20single%20LPS%20structure.
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16934960/
      Helpful?
  7. Can you provide information on the solubility and solution stability of this product?
    1 answer
    1. LPS products in solution are expected to be stable in phosphate buffered saline at a concentration of 1 mg/mL when stored at 4 °C for at least one month. For long-term storage, it is recommended to use frozen aliquots. In order to prevent LPS binding to glass, it is advisable to store the solution in silanized containers. If glass containers are used, it is recommended to vortex the solutions for at least 30 minutes to dissolve any bound LPS.
      Helpful?
  8. Does the bacterial strain have specific information available, such as whether it originates from a private collection or if there is an associated ATCC number?
    1 answer
    1. Unfortunately, the specific strains used to make L2880 are considered proprietary.
      Helpful?
  9. hello, I was wondering what the best way to reconstitute this LPS is
    1 answer
    1. LPS products can be reconstituted in phosphate buffered saline at 1 mg/mL.
      Helpful?
  10. Which LPS grade should be used to induce neurotoxicity in rats?
    1 answer
    1. There is no Lipopolysaccharide product offered specifically for the induction of neurotoxicity in rats. Escherichia coli strain O55:B5 has been used to induce oligodendrocyte toxicity to evaluate the neuroprotective effects of certain compounds. In addition, Escherichia coli strain O111:B4 has been cited in the literature as suitable for LPS-induced neurotoxicity. For use with animal models, LPS purified by gel filtration is most commonly used to eliminate the risk of any residual solvents.
      Please see the links below to review the E. coli strains O111:B4 and O55:B5 that have been purified by gel filtration:
      Lipopolysaccharides – Glycobiology
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/cell-signaling/lipopolysaccharides
      Lipopolysaccharides – selection table
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review