Fortfahren mit
FD4
Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
average mol wt 3,000-5,000
Synonym(e):
FITC–Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 180.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 302.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 865.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 180.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 3,000-5,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
technique(s)
HPLC: suitable
color
light yellow to dark orange
solubility
H2O: 25 mg/mL
suitability
suitable for HPLC, suitable for fluorescence indicator, suitable for fluorescent labeling techniques
application(s)
life science and biopharma
metabolomics
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
FITC-Dextran, auch bekannt als mit Fluoresceinisothiocyanat markiertes Dextran, ist ein vielseitiger molekularer Marker, der in der Zell- und Gewebeforschung umfassend angewendet wird und biochemische Untersuchungen umfasst. Diese Verbindung entsteht durch die Verbindung des fluoreszierenden FITC-Farbstoffs mit Dextran, einem Polysaccharid, das aus verzweigten Glucosemolekülen unterschiedlicher Länge besteht. FITC-Dextrane spielen eine wichtige Rolle bei der Untersuchung der Zell- und Gewebepermeabilität und liefern wichtige quantitative Daten, die sie sowohl in der Forschung im Bereich der Biomedizin als auch der Biochemie unverzichtbar machen.
Bei biochemischen Untersuchungen mit Schwerpunkt auf der Blut-Hirn-Schranke (BHS) spielt FITC-Dextran, insbesondere die Variante mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 4000, eine zentrale Rolle. Es dient als zuverlässiges Instrument zur Bewertung der Permeabilität von gelösten Substanzen, Ionen und Proteinen über die BHS hinweg und ermöglicht so ein besseres Verständnis der Integrität der Barriere und möglicher Störungen. Dieser Beitrag zur biochemischen Untersuchung ist für die Erklärung der Abwehrmechanismen des Gehirns von unschätzbarem Wert.
Darüber hinaus spielt FITC-Dextran eine entscheidende Rolle in Studien im Zusammenhang mit der Zellpermeabilität im Bereich der biochemischen Forschung. Dies erstreckt sich auf die Beurteilung der BHS-Permeabilität und des Ausmaßes von Störungen innerhalb der BHS, die für die Forschung im Bereich der Neurowissenschaft und die Arzneimittelabgabe von grundlegender Bedeutung sind. Diese biochemischen Forschungsfacetten sind für das Verständnis von Krankheitsmechanismen und die Formulierung wirksamer therapeutischer Strategien unerlässlich.
Darüber hinaus ist FITC-Dextran ein Grundstein in Studien zu Herz-Kreislauf-System, Mikrozirkulation und Perfusion. Es dient als fluoreszierende Fluss-Tracer-Verbindung und ermöglicht die Messung wichtiger Prozesse wie Blutfluss, Membranintegrität, Gefäßdrainage und renale Ausscheidung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FITC-Dextran sich als unverzichtbarer Gewinn in den Bereichen Biologie, Biochemie und Medizin erweist und beispiellose Einblicke in die Komplexität der Zell- und Gewebepermeabilität, die Integrität der Blut-Hirn-Schranke und das Verständnis verschiedener physiologischer und pathologischer Prozesse bietet.
Application
Anwendung von mit Fluoresceinisothiocyanat markiertem Dextran:
  • Als Tracermolekül in Membranpermeabilitätsstudien[1]
Dextran markiert mit Fluoresceinisothiocyanat für eine mögliche Verwendung in Perfusionstudien an Tieren.
FITC-Dextran wird für Forschungszwecke in den Bereichen Herz-Kreislauf, Mikrozirkulation, Perfusion, Zellmonolayer und Zellmembrandurchlässigkeit als fluoreszente Flusstracerverbindung eingesetzt, die die Messung von Prozessen wie Durchblutung, Membranschädigung, vaskuläre Drainage und renale Elimination unterstützt. Kleine FITC-Dextrane werden außerdem zur Messung von Prozessen wie Endozytose und Zellverbindungsdurchlässigkeit verwendet. 5kDa FITC-Dextran kann zur Kalibrierung mikroskaliger Diffusionsmessungen verwendet werden. 5kDa FITC-Dextran kann zur Messung der Darmdurchlässigkeit in Forschungsarbeiten zur Funktionsstörung der Darmschranke eingesetzt werden.
FITC-Dextran wird häufig für Forschungszwecke in den Bereichen Mikrozirkulation und Zelldurchlässigkeit unter Anwendung von Mikrofluorimetrie eingesetzt. FITC-Dextran wird zur Untersuchung der Porosität von Pflanzenzellwänden und der Durchlässigkeit von Kapillaren verwendet. Es wurde nachgewiesen, dass sich Plasmaproteine nicht an FITC-Dextran binden.
Biochem/physiol Actions
FITC-Dextran dient als vielseitiger fluoreszierender Tracer, der in der biologischen und physiologischen Forschung weit verbreitet ist. Seine primären Einsätze umfassen die Beurteilung der Permeabilität biologischer Barrieren, wie z. B. Blut-Hirn-Schranke, Zellmembranen und Gefäßwände. Es wird auch zur Untersuchung der zellulären Aufnahmemechanismen, Endozytose und der Permeabilität der Zellverbindung verwendet, wobei der Schwerpunkt auf wichtigen Zellprozessen liegt. FITC-Dextran hilft bei der Messung von Blutfluss, Gefäßdrainage und der renalen Ausscheidung und liefert Einblicke in die Mikrozirkulation und die Kapillardynamik. Darüber hinaus ist dieser Marker auch entscheidend für das Verständnis von Gewebe- und Organeigenschaften und kann als wertvolles Instrument zur Verfolgung von Molekülen dienen und zur Untersuchung einer breiten Palette biochemischer Phänomene beitragen.
Features and Benefits
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Biochemie und Biomedizin
  • Vielseitig und anpassbar für eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
Preparation Note
Normalerweise testet Sigma die Löslichkeit von FITC-Dextranen in Wasser in Konzentrationen von mindestens 25 mg/ml. Die Lösungen sollten lichtgeschützt aufbewahrt werden. FITC-Dextran ist in vivo für mehr als 24 Stunden stabil.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FD40SFD150SFD2000S
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
suitable for HPLC, suitable for fluorescent labeling techniques, suitable for fluorescence indicator
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Verwandter Inhalt
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
FD4-250MG04061833622452
FD4-100MG04061833622445
FD4-1G04061826682609
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Hello, I have FITC dextran (FD4 - 100 mg) with a stock concentration of 25 mg/ml. What is the final concentration for a permeability assay (endothelial cells and podocytes in co-culture)?
    1 answer
    1. There isn't one specific final concentration to be used for such an application. It is advised to refer to scientific literature for more details on experimental setup. Below is a citation of an article that could be of potential interest.
      't Hart DC, Yildiz D, Palacio-Castañeda V, Li L, Gumuscu B, Brock R, Verdurmen WPR, van der Vlag J, Nijenhuis T. Co-Culture of Glomerular Endothelial Cells and Podocytes in a Custom-Designed Glomerulus-on-a-Chip Model Improves the Filtration Barrier Integrity and Affects the Glomerular Cell Phenotype. Biosensors (Basel). 2023 Mar 3;13(3):339. doi: 10.3390/bios13030339. PMID: 36979551; PMCID: PMC10046631.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the difference between FD4 and 46944?
    1 answer
    1. Products FD4 and 46944 are essentially the same product, but they are offered for sale by different divisions. The primary difference between the two lies in the amount of FITC conjugated to the dextran (glucose). For FD4, the amount of FITC ranges from 0.001 to 0.020, while for 46944, the range is 0.002 to 0.020. It is important to note that individual lots must fall within these specified minimum and maximum values.