Fortfahren mit
FD40S
Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
average mol wt 40,000
Synonym(e):
FITC–Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 163.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 377.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'000.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 163.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 40,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to dark orange
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
storage temp.
2-8°C
General description
Dextran ist ein Polymer von Anhydroglucose. Es besteht aus etwa 95 % α-D-(166)-Verbindungen. Die restlichen (163)-Verbindungen tragen zur Verzweigung des Dextrans bei. Für natives Dextran wurde eine Molekülmasse von 9 Millionen bis 500 Millionen bestimmt. FITC-Dextran besitzt ein Anregungsmaximum von 490 nm. Es hat einen pH-Wertbereich von 5 bis 9.
Application
Fluoreszeinisothiocyanat-Dextran (FITC-Dextran, Fluoreszeindextran, FITC) wird für folgende Prozesse eingesetzt:
  • Fluoreszeindextranmikroskopie.
  • Zur Bewertung der pulmonalen Gefäßpermeabilität in vivo von polymorphonukleäre Leukocyten-α-Defensine-exprimierenden transgenen Mäusen.
  • Zum Quantifizieren der endozytischen Aktivität mittels Durchflusszytometrie.
  • Zum Markieren von α-Lactalbumin und Ribonuklease.
FITC-Dextran eignet sich für umfassende Forschungszwecke in den Bereichen Mikrozirkulation und Zellpermeabilität mittels Mikrofluorimetrie. Es eignet sich auch zur Untersuchung der Pflanzenzellwandporosität und Kapillarenpermeabilität.
Dextran markiert mit Fluoresceinisothiocyanat für eine mögliche Verwendung in Perfusionstudien an Tieren.
Preparation Note
Normalerweise testet Sigma die Löslichkeit von FITC-Dextranen in Wasser in Konzentrationen von mindestens 25 mg/ml. Die Lösungen sollten lichtgeschützt aufbewahrt werden. FITC-Dextran ist in vivo für mehr als 24 Stunden stabil.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Für natives Dextran wurde eine Molekülmasse von 9 Millionen bis 500 Millionen bestimmt. Dextrane mit geringerer Molekülmasse zeigen etwas weniger Verzweigungen und ihre Molekülmasse ist enger verteilt. Dextrane mit einer Molekülmasse von mehr als 10.000 verhalten sich, als seien sie stark verzweigt. Mit einem Anstieg der Molekülmasse erlangen die Dextranmoleküle größere Symmetrie. Dextrane mit einer Molekülmasse von 2.000 bis 10.000 weisen die Eigenschaften einer expandierbaren Spirale auf. Bei einer Molekülmasse von weniger als 2.000 ist Dextran eher stäbchenhaft. Die Molekülmasse von Dextran wird mit einer oder mehreren der folgenden Methoden gemessen: Kleinwinkel-Laserlichtstreuung, Größenausschluss-Chromatografie, Kupferkomplexierung sowie Bestimmung und Viskosität des kolorimetrischen reduzierenden Endes des Zuckers mit einem Anthron-Reagenz.
Ähnlich wie FD-40, aber von Sigma produziert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FD40FD250SFD500S
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 250,000
description
average mol wt 500,000
biological source
synthetic (organic)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
synthetic (organic)
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL, clear, yellow
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to dark orange
color
light yellow to dark orange
color
yellow to orange
color
yellow to orange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can I dissolve this FITC-dextran in PBS to a concentration of 10 mg/mL as a stock solution, and then aliquot into small tubes kept in a box sheltered from light at -40 degrees Celcius?
    1 answer
    1. This product is routinely tested for solubility at 25 mg/mL in water. Solubility or solution stability in PBS has not been tested. Solubility in PBS is expected, as it is a common buffer used in various protocols. The cited protocol recommends storage on ice or at 4 °C wrapped in aluminum foil. No specific time frame for storage is provided, and no information regarding storage at -40 °C exists.
      Koester ST, Li N, Lachance DM, Dey N. Marker-based assays for studying gut transit in gnotobiotic and conventional mouse models. STAR Protoc. 2021 Nov 5;2(4):100938. doi: 10.1016/j.xpro.2021.100938. PMID: 34806048; PMCID: PMC8585659.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf