Fortfahren mit
F3290
FLAG® Peptid
≥85% (HPLC), lyophilized powder
Synonym(e):
Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk-Peptid, dykddddk-Peptid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
4 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 259.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’190.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H60N10O20
Molekulargewicht:
1012.97
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 259.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
FLAG® Peptid, lyophilized powder
assay
≥85% (HPLC)
Quality Level
form
lyophilized powder
mol wt
1012.97 Da
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C41H60N10O20/c42-11-3-1-5-22(45-36(65)24(13-19-7-9-20(52)10-8-19)47-34(63)21(44)14-29(53)54)35(64)48-26(16-31(57)58)38(67)50-28(18-33(61)62)40(69)51-27(17-32(59)60)39(68)49-25(15-30(55)56)37(66)46-23(41(70)71)6-2-4-12-43/h7-10,21-28,52H,1-6,11-18,42-44H2,(H,45,65)(H,46,66)(H,47,63)(H,48,64)(H,49,68)(H,50,67)(H,51,69)(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,70,71)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
InChI key
XZWYTXMRWQJBGX-VXBMVYAYSA-N
General description
Das FLAG-Peptid wird für die kompetitive Elution von aminoterminalen, Met-aminoterminalen oder carboxyterminalen FLAG-Fusionsproteinen aus dem Anti-FLAG M1- oder Anti-FLAG M2-Antikörper (in Lösung oder an ein Agarosegel gebunden) verwendet.
Application
Eluiert schonend FLAG-Fusionsproteine aus ANTI-FLAG® M1- und M2-Affinitätsharzen. Die übliche Arbeitskonzentration beträgt 100 μg/ml. Eluiert keine 3X-FLAG-Fusionsproteine. Für diese Anwendung das 3X-FLAG-Peptid F4799 verwenden.
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG® Literatur-Portal.
Preparation Note
Für Stammlösung in TBS (10 mM Tris HCl, 150 mM NaCl, pH-Wert 7,4) bis zu einer Endkonzentration von 5 mg/ml auflösen.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4799SAE0194I2149
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC/MS)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
1012.97 Da
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
1102.15 Da
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Techniques, réactifs et protocoles permettant de purifier les protéines recombinantes par différentes méthodes telles que la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion stérique ou la chromatographie d'affinité.
Technologies d'expression de protéines destinées à différents systèmes d'expression répondant aux besoins de la recherche et de la production d'agents thérapeutiques et de vaccins.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Omar H Vandal et al.
Nature medicine, 14(8), 849-854 (2008-07-22)
Acidification of the phagosome is considered to be a major mechanism used by macrophages against bacteria, including Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Mtb blocks phagosome acidification, but interferon-gamma (IFN-gamma) restores acidification and confers antimycobacterial activity. Nonetheless, it remains unclear whether acid kills
Tong Zhou et al.
Nucleic acids research, 33(1), 289-297 (2005-01-14)
Tyrosyl-DNA phosphodiesterase (TDP1) is a DNA repair enzyme that removes peptide fragments linked through tyrosine to the 3' end of DNA, and can also remove 3'-phosphoglycolates (PGs) formed by free radical-mediated DNA cleavage. To assess whether TDP1 is primarily responsible
Kenjiro Hanaoka et al.
Magnetic resonance imaging, 26(5), 608-617 (2008-02-01)
Simple low molecular weight (MW) chelates of Gd(3+) such as those currently used in clinical MRI are considered too insensitive for most molecular imaging applications. Here, we evaluated the detection limit (DL) of a molecularly targeted low MW Gd(3+)-based T(1)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3290-25MG04061835573004
F3290-4MG04061833613689