Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 98.80 | |
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 173.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Influenza-Hämagglutinin(HA)-Peptid, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
1102.15 Da
technique(s)
protein extraction: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C53H67N9O17/c1-27(2)44(52(77)62-21-5-7-41(62)50(75)59-38(25-42(66)67)47(72)56-36(45(70)55-28(3)53(78)79)23-30-10-16-33(64)17-11-30)60-48(73)39(26-43(68)69)57-46(71)37(24-31-12-18-34(65)19-13-31)58-49(74)40-6-4-20-61(40)51(76)35(54)22-29-8-14-32(63)15-9-29/h8-19,27-28,35-41,44,63-65H,4-7,20-26,54H2,1-3H3,(H,55,70)(H,56,72)(H,57,71)(H,58,74)(H,59,75)(H,60,73)(H,66,67)(H,68,69)(H,78,79)/t28-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,44-/m0/s1
InChI key
HVLSXIKZNLPZJJ-TXZCQADKSA-N
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein extraction: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) protein extraction: suitable |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic | biological source synthetic |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form lyophilized powder | form solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I2149-.5MG | 04061833848319 |
| I2149-1MG | 04061833848326 |