Fortfahren mit
F0257
Anti-Maus-IgG (Gesamtmolekül) – FITC in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
Synonym(e):
Anti-Mouse Fitc, Anti-Mouse Fitc - Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 79.30
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 135.00
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 231.00
5 x 2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 804.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF (d)
Citations:
197
CHF 79.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der IgG-Antikörper-Subtyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen abgesondert, kommt in Blut und extrazellulären Flüssigkeiten vor und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Pilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta an den Fötus übertragen und ist für die Immunabwehr von Neugeborenen gegenüber Infektionen lebensnotwendig. Maus-IgG haben vier eindeutige Isotypen, nämlich IgG1, IgG2a, IgG2b und IgG3.
Immunogen
Aufgereinigtes Maus-IgG
Application
Der Anti-Maus-IgG (ganzes Molekül)-FITC-Antikörper wird in folgendem Bereichen verwendet:
  • Immunhistochemie (1:200) (1:500)[1]
  • Immunfluoreszenz (1:100) (1:500) (1:200)[2]
  • Immunzytochemie (1:1000)[3]
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6257F2012F4018
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:64 (minimum)
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, indirect immunofluorescence: 1:64
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
biological source
goat
biological source
sheep
biological source
goat
biological source
goat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F0257-2ML04061833611012
F0257-5X2ML04061833611029
F0257-1ML04061833611005
F0257-.5ML04061833610985
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review