Fortfahren mit
E1250
Elastase aus Schweinepankreas
Type I, ≥4.0 units/mg protein
Synonym(e):
Pancreatopeptidase E
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 68.50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 192.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 222.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 382.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’470.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
254-453-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥4.0 units/mg protein
Biological source:
Porcine pancreas
Concentration:
0.5-15.0 mg/mL in water
CHF 68.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
type
Type I
form
suspension
specific activity
≥4.0 units/mg protein
mol wt
25.9 kDa
contains
0.1% thymol
concentration
0.5-15.0 mg/mL in water
foreign activity
trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
storage temp.
2-8°C
Application
Elastase aus Schweinepankreas hat folgende Anwendungen:
  • Induktion von Bauchaortenaneurysmen (BAA)
  • Untersuchung der Auswirkungen von Indoleamin-2-3-dioxygenase-1 (IDO) bei Mäusen
  • Verdau von Aorten zur Isolierung von glatten Muskelzellen der Aorta
  • Positivkontrolle für den proteolytischen Verdau
Das Enzym von Sigma wurde für die Entwicklung eines Elastase-perfundierten Tiermodells verwendet. Diese Studie ermittelte, ob eine Exposition gegenüber Tabak die Schwelle für eine Verletzung der Aorta, wie sie für die Entwicklung eines Bauchaortenaneurysmas (BAA) erforderlich ist, senkt.[1] Es wurde ebenfalls für die Isolierung von Typ-II-Pneumozyten aus menschlichem Lungengewebe verwendet.[2]
Elastase aus Schweinepankreas wurde in einer Studie zur Untersuchung des Designs, der Synthese und der Evaluierung biomimetischer Affinitätsliganden für Elastasen verwendet. Elastase aus Schweinepankreas wurde außerdem in einer Studie genutzt, mit der die Aufreinigung und teilweise Charakterisierung der proteolytischen Pankreasenzyme Trypsin, Chymotrypsin und Elastase erforscht wurde.
Biochem/physiol Actions
Elastase hydrolysiert Elastin, das spezifische Protein elastischer Fasern, und verdaut Hämoglobin, Casein und Fibrin.
Elastase ist eine einzelne Peptidkette von 240 Aminosäureresten, die vier Disulfidbrücken enthält. Die Molekülmasse beträgt etwa 25,9 kDa. Das Enzym wird als Proelastase, ein inaktives Zymogen, synthetisiert, die dann von Trypsin durch beschränkte Proteolyse am N-Terminus in die aktive Form umgewandelt wird. Es handelt sich um eine Serinprotease mit breiter Spezifität. Das Enzym spaltet Protein auf der Carboxylseite von kleinen hydrophoben Aminosäuren wie Ile, Gly, Ala, Ser, Val, und Leu auf. Ebenso hydrolysiert es Amide und Ester wie etwa N-Benzoyl-L-Alanin-Methylester. Der optimale pH-Wert liegt bei 8,0–8,5. Es erfordert keinen Aktivator, wird aber durch Diisopropylfluorphosphat, Phenylmethylsulfonylfluorid, α2-Macroglobulin, α1-Antitrypsin, Sulfonylfluoride und p-Dinitrophenyldiethylphosphat sowie hohe Salzkonzentrationen gehemmt. Es kommt in Gewebe- und Zelldissoziationsverfahren ausgiebig zum Einsatz. Elastase ist wirksam bei der Isolierung von Lungenzellen vom Typ II.
Packaging
Packungsgröße ist abhängig vom Proteingehalt
Preparation Note
2× kristallisiert
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert bei einem pH-Wert von 8,0 und einer Temperatur von 25 °C pro Minute 1,0 μmol N-Succinyl-L-Ala-Ala-Ala-p-Nitroanilid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E0127E0258324682
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
specific activity
≥4.0 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥25 units/mg protein
form
suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
concentration
0.5-15.0 mg/mL in water
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
25.9 kDa
mol wt
25.9 kDa
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase aus Schweinepankreas
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E1250-100MG04061833601464
E1250-50MG04061833601495
E1250-25MG04061833601488
E1250-500MG04061832700656
E1250-10MG04061833601471
Questions
  1. What is the difference between Type I and Type IV Elastase?
    1 answer
    1. The major differences between the different types of Elastase are as follows:
      E1250: Type I, aqueous suspension, >4 units/mg protein, <50 units/mg protein Trypsin. Contains Thymol as an antimicrobial, which is toxic to cells.
      E6883: Type IIA, discontinued
      E0127: Type III, lyophilized powder, >4 units/mg protein, <200 units/mg protein Trypsin.
      E0258: Type IV, lyophilized powder, >4 units/mg protein, <50 units/mg protein Trypsin, further purification of E0127.
      E7885: Bioreagent, lyophilized powder, suitability tested for use in cell culture, >4 units/mg protein, <50 units/mg protein Trypsin.
      45125: Lyophilized powder, >6.4 units/mg protein, not tested for Trypsin impurity.