Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 set | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 229.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
CHF 229.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0015
pestle A clearance
0.0035-0.0065 in.
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
working volume × L
15 mL × 157 mm
General description
In erster Linie für Arbeiten mit Zellen entwickelt, in denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt.
- Glaskonstruktion
- In jeder vollständigen Einheit sind zwei Pistillen enthalten: Der große Freiraum Pistill wird für die anfängliche Probenreduktion eingesetzt; der kleine Freiraum Pistill wird zur Bildung des fertigen Homogenats eingesetzt
- Ersatzkomponenten sind erhältlich und vollständig austauschbar
Features and Benefits
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3_x000D_
- In erster Linie für Arbeiten mit Zellen entwickelt, in denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt._x000D_
- Glaskonstruktion_x000D_
- In jeder vollständigen Einheit sind zwei Stößel enthalten_x000D_
- Der Stößel mit großem Freiraum wird für die initiale Probenreduktion verwendet_x000D_
- Der Stößel mit kleinem Freiraum wird zur Herstellung des finalen Homogenats verwendet_x000D_
- Ersatzkomponenten sind erhältlich und vollständig austauschbar
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| feature autoclavable | feature autoclavable | feature autoclavable | feature autoclavable |
| pestle B clearance 0.0010-0.0030 in. | pestle B clearance 0.0005-0.0055 in. | pestle B clearance 0.0005-0.0025 in. | pestle B clearance 0.0008-0.0022 in. |
| pestle A clearance 0.0035-0.0065 in. | pestle A clearance 0.0020-0.0100 in. | pestle A clearance 0.0030-0.0050 in. | pestle A clearance 0.0028-0.0047 in. |
| working volume × L 15 mL × 157 mm | working volume × L 100 mL × 232 mm | working volume × L 2 mL × 60 mm | working volume × L 7 mL × 125 mm |
| manufacturer/tradename Kimble® 885300-0015 | manufacturer/tradename Kimble® 885300-0100 | manufacturer/tradename Kimble® 885300-0002 | manufacturer/tradename Kimble® 885300-0007 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE Dounce Gewebehomogenisator
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Emily Petruccelli et al.
Genetics, 215(1), 103-116 (2020-03-07)
Repeated alcohol experiences can produce long-lasting memories for sensory cues associated with intoxication. These memories can problematically trigger relapse in individuals recovering from alcohol use disorder (AUD). The molecular mechanisms by which ethanol changes memories to become long-lasting and inflexible
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D9938-1SET | 04061833575062 |