Fortfahren mit
D9063
KIMBLE Dounce Gewebehomogenisator
7 mL complete
Synonym(e):
Dounce-Gewebemühle, Gewebemühle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 225.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
CHF 225.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0007
pestle A clearance
0.0028-0.0047 in.
pestle B clearance
0.0008-0.0022 in.
working volume × L
7 mL × 125 mm
Features and Benefits
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3_x000D_
  • In erster Linie für Arbeiten mit Zellen entwickelt, in denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt._x000D_
  • Glaskonstruktion_x000D_
  • In jeder vollständigen Einheit sind zwei Stößel enthalten_x000D_
  • Der Stößel mit großem Freiraum wird für die initiale Probenreduktion verwendet_x000D_
  • Der Stößel mit kleinem Freiraum wird zur Herstellung des finalen Homogenats verwendet_x000D_
  • Ersatzkomponenten sind erhältlich und vollständig austauschbar
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0189D8938D9188
description
7 mL complete
description
100 mL complete
description
2 mL complete
description
40 mL complete
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
pestle A clearance
0.0028-0.0047 in.
pestle A clearance
0.0020-0.0100 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0050 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0060 in.
working volume × L
7 mL × 125 mm
working volume × L
100 mL × 232 mm
working volume × L
2 mL × 60 mm
working volume × L
40 mL × 215 mm
pestle B clearance
0.0008-0.0022 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0055 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0025 in.
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0007
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0100
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0002
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0040
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE Dounce Gewebehomogenisator
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)