Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 set | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 256.00 |
Über diesen Artikel
CHF 256.00
material
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0002
pestle A clearance
0.0030-0.0050 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0025 in.
working volume × L
2 mL × 60 mm
Features and Benefits
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- In erster Linie für Arbeiten mit Zellen entwickelt, in denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt.
- Glaskonstruktion
- In jeder vollständigen Einheit sind zwei Stößel enthalten
- Der Stößel mit großem Freiraum wird für die initiale Probenreduktion verwendet
- Der Stößel mit kleinem Freiraum wird zur Herstellung des finalen Homogenats verwendet
- Ersatzkomponenten sind verfügbar und vollständig austauschbar
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 2 mL complete | description 7 mL complete | description 40 mL complete | description 15 mL complete |
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| working volume × L 2 mL × 60 mm | working volume × L 7 mL × 125 mm | working volume × L 40 mL × 215 mm | working volume × L 15 mL × 157 mm |
| feature autoclavable | feature autoclavable | feature autoclavable | feature autoclavable |
| pestle A clearance 0.0030-0.0050 in. | pestle A clearance 0.0028-0.0047 in. | pestle A clearance 0.0030-0.0060 in. | pestle A clearance 0.0035-0.0065 in. |
| manufacturer/tradename DWK Life Sciences Kimble® 885300-0002 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences Kimble® 885300-0007 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences Kimble® 885300-0040 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences Kimble® 885300-0015 |
| pestle B clearance 0.0005-0.0025 in. | pestle B clearance 0.0008-0.0022 in. | pestle B clearance 0.0010-0.0030 in. | pestle B clearance 0.0010-0.0030 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE Dounce Gewebehomogenisator
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?