Fortfahren mit
D2653
Dimethylsulfoxid
Hybri-Max, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.7%
Grade:
Hybri-Max
Form:
liquid
Solubility:
H2O: miscible (completely)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Hybri-Max
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
endotoxin, tested, ≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
DMSO is a polar aprotic solvent used in chemical reactions, in polymerase chain reactions (PCR) and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs. DMSO is used in cell freezing media to protect cells from ice crystal induced mechanical injury. It is used for frozen storage of primary, sub-cultured, and recombinant heteroploid and hybridoma cell lines; embryonic stem cells (ESC), and hematopoietic stem cells. DMSO is frequently used in the combinations with BSA or fetal bovine serum (FBS).
Packaging
5 mL and 10 mL in flame sealed ampules
Other Notes
This product is a Hybri-Max product. It is hybridoma tested and is assessed for suitability in cell freezing. This product is 0.2 micron filtered and tested for endotoxin levels.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2650D2438D4540
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
assay
≥99.7%
assay
≥99.7%
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
grade
Hybri-Max
grade
Hybri-Max
grade
BioPerformance Certified
grade
-
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D2653-5X10ML04065270523242
D2653-5X5ML04065270523259