Fortfahren mit
D4540
Dimethylsulfoxid
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 68.90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 168.00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 282.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
CHF 68.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
<0.1% water (Karl Fischer)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethylsulfoxid wurde verwendet:
  • bei der Herstellung von Bisphenol A (BPA)
  • im Zellproliferationsassay (MTT-Assay)
  • im Chemosensitivitätsassay
  • als Vehikelkontrolle in allen Versuchen wie dem Apoptoseassay
  • im Ethoxyresorufin-O-Deethylase(EROD)-Assay
Biochem/physiol Actions
DMSO (Dimethylsulfoxid), ein organisches Lösungsmittel, besitzt verschiedene pharmazeutische Wirkungen wie analgetisch, diuretisch, bakteriostatisch, membranpenetrierend, antiinflammatorisch, vasodilatorisch und cholinesterasehemmend. Es ist ein Nebenprodukt der Holzindustrie und wird als industrielles Lösungsmittel eingesetzt. DMSO wird auch als Therapeutikum zur Behandlung von interstitieller Cystitis und Arthritis eingesetzt.
Disclaimer
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D265301934D2438
description
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
description
Hybri-Max, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
description
for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
description
sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7%
assay
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
400
technique(s)
cryopreservation: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable, cell culture | hybridoma: suitable
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C
bp
189 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Can I use this product (suitable for plant cell culture) for cyropreservation of mammalian cells? Does cryopreservation of mammalian cells require sterile-filtered DMSO?
    1 answer
    1. D4540 is listed as suitable for cryopreservation.
      However, D2650 is already pre-sterile and has documentation with a protocol for cryopreservation of human and animal cell lines.
      See these links:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650#product-documentation
      Look for the Product Information Sheet. Also, see this link for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/products/cell-culture-and-analysis/cell-culture-supplements-and-reagents/cell-freezing-reagents
      Helpful?
  2. Can I autoclave this product?
    1 answer
    1. DMSO is not autoclavable in neat form. It is highly unlikely that microorganisms would survive in this environment. Should sterilization be necessary a PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane are recommended for sterile-filtration.
      Helpful?
  3. What is the DMSO dissolved in?
    1 answer
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      Helpful?
  4. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 answer
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      Helpful?
  5. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      Helpful?
  6. What type of filter is used to sterile-filter Dimethyl sulfoxide (DMSO)?
    1 answer
    1. DMSO can be sterile-filtered through a 0.2 micron PTFE filter. The sterility testing is per the current US Pharmacopoeia method.
      Helpful?
  7. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  8. Is Dimethyl sulfoxide a sterile product?
    1 answer
    1. No, this product is not considered sterile.  Product Nos. D2560 and D2438 are sterile-filtered.
      Helpful?
  9. What concentration of DMSO do I use in a cell freezing media?
    1 answer
    1. DMSO is usually used at 1-10%, depending on the cell line.  For the cell freezing media that we offer, it is used at 8.7% concentration.
      Helpful?
  10. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 answer
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. San Diego
    • Review 1
    • Votes 8
    5 out of 5 stars.
    Works on mammalian cells
    Good for mammalian cell culture treatments of compound
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review