Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 216.00 |
Über diesen Artikel
CHF 216.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Substrate for DNase
Methyl green is a widely used nuclei counterstain for histochemical methods. Methyl green binds to the DNA major groove and is used for tracking triplex formation. The positive charge on the aniline rings in the methyl green enables its strong binding to DNA. Methyl green aids clear visualization in confocal laser scanning microscopy.
Application
Deoxyribonucleic acid methyl green has been used in DNA methyl green bioassay.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
signalword
Danger
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D2376-100MG | 04061832908472 |