Wichtige Dokumente
M8884
Methylgrün
~85% purity, powder
Synonym(e):
Ethylgrün
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Methylgrün, zinc chloride salt, ~85%
Qualitätsniveau
Assay
~85%
Form
powder
Zusammensetzung
Dye Content, ≥83%
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
red to very dark red
pH-Wert
0.2-1.8, yellow to blue
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
εmax
>11100.00 at 417-425 nm in water at 0.005 g/L
>16000 at 311-319 nm in water at 0.005 g/L
>60000 at 626-634 nm in water at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChIKey
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Qualität
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?