Fortfahren mit
CA200
cAMP-Enzym-Immunassay-Kit, direkt
Synonym(e):
cAMP-Detektionskit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 780.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Technique(s):
ELISA: suitable
Species reactivity:
-
Application:
ELISA
Citations:
44
CHF 780.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
ELISA: suitable
Quality Level
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Nicht radioaktiver, kompetitiver Immunassay zur Quantifizierung des Gesamt-cAMP in mit 0,1 M HCL behandelten Gewebe- und Zellkulturen. Das Kit cAMP verwendet einen polyklonalen cAMP-Antikörper zum kompetitiven Binden des cAMP in der Probe oder dem alkalischen Phosphatasemolekül, an das cAMP kovalent gebunden ist.
Adenosin-3′,5′-cyclisches Monophosphat (cAMP) ist ein sekundärer Botenstoff in vielen physiologischen Prozessen. Er wird in Gegenwart des Enzyms Adenylatcyclase aus Adenosintriphosphat (ATP) synthetisiert.
Application
Einzelheiten sind dem beiliegenden Protokoll zu entnehmen.
cAMP-Enzym-Immunassay-Kit (Direkt) wird zum Messen des cAMP-Spiegels im Zellkulturmedium[1] in virulenten und abgeschwächten Makrophagen verwendet.[2] Außerdem wird es zur Quantifizierung der cAMP-Synthese im Riechepithel verwendet.[3]
Biochem/physiol Actions
Adenosin-3′,5′-cyclisches Monophosphat (cAMP) ist nachweislich an kardiovaskulären und Nervensystemen, Immunmechanismen, Zellwachstum und -differenzierung und dem Stoffwechsel im Allgemeinen beteiligt. Die Entschlüsselung der cAMP-Modulierung in regulatorischen Signalwegen kann ein besseres Verständnis der Physiologie und Pathologie zahlreicher Krankheitsstadien zur Folge haben.
Other Notes
Die Reagenzien vor dem Öffnen 30 Minuten lang auf Raumtemperatur erwärmen lassen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CA201CG200CG201
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • 0.1 M Hydrochloric Acid 1 x 30
  • Acetic Anhydride 1 x 1
  • cAMP-Alkaline Phosphatase Conjugate 1 x 5
  • cAMP EIA Antibody Rabbit Anti-cAMP 1 x 5
  • 5 Cycle Logit-Log Paper 1 x 1
  • Cyclic AMP Standard 1 x 0.5
  • Direct cAMP Assay Layout Sheet 1 x 1
Alle anzeigen (14)
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F
flash_point_c
49 °C
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Haemodynamic and extracellular matrix cues regulate the mechanical phenotype and stiffness of aortic endothelial cells.
Collins C, Osborne LD, Guilluy C, et al.
Nature Communications, 5, 3984-3984 (2014)
Anna Maria D'Ursi et al.
Molecular pharmacology, 69(3), 727-736 (2005-12-08)
Cell-penetrating peptides are able to transport covalently attached cargoes such as peptide or polypeptide fragments of endogenous proteins across cell membranes. Taking advantage of the cell-penetrating properties of the 16-residue fragment penetratin, we synthesized a chimeric peptide that possesses an
Sujoy Das et al.
PloS one, 5(8), e12039-e12039 (2010-08-14)
Several studies have been reported on the occurrence of sperm motility inhibiting factors in the male reproductive fluids of different mammalian species, but these proteins have not been adequately purified and characterized. A novel sperm motility inhibiting factor (MIF-II) has
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CA200-1KT04061833531457