Wichtige Dokumente
CG200
cGMP Enzyme Immunoassay Kit, Direct
sufficient for 96 assays
Größe auswählen
CHF 790.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 790.00
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 96 assays
Qualitätsniveau
Methode(n)
ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PRKG1(5592) , PRKG2(5593)
Anwendung
Nur Kit-Komponenten
- 0.1 M Hydrochloride Acid 1 x 30
- Acetic Anhydride 1 x 1
- cGMP-Alkaline Phosphatase Conjugate 1 x 5
- cGMP EIA Antibody Rabbit Anti-cGMP 1 x 5
- Cyclic GMP Standard 1 x 0.5
- Goat Anti-Rabbit IgG Coated 96 Well Microtiter Plate 1 ea
- Neutralizing Reagent 1 x 6
- p-Nitrophenyl Phosphate Substrate Solution 1 x 20
- Plate Sealer 1 ea
- Stop Solution 1 x 5
- Triethylamine 1 x 2
- Wash Buffer Concentrate 1 x 30
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
120.2 °F
Flammpunkt (°C)
49 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)