Fortfahren mit
C8605
Dihydroceramide C8
98%, waxy solid
Synonym(e):
D-erythro-N-Octanoyldihydrosphingosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 377.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H53NO3
Molekulargewicht:
427.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
98%
Form:
waxy solid
CHF 377.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
waxy solid
color
white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1
InChI key
LGOFBZUQIUVJFS-LOSJGSFVSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive form of C8 ceramide for use as a negative control.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7980C8480376650
form
waxy solid
form
solid
form
solid
form
waxy solid
assay
98%
assay
≥97% (TLC)
assay
98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, DMF: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.), ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble
color
white
color
white
color
white
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C8605-25MG04061833261200
C8605-5MG04061833261217