Merck
C8480
Sigma-Aldrich
D-erythro-Ceramine C8
98% (TLC), solid
Synonym(e):
N-Octyl-D-sphingosine
Größe auswählen
25 MG
CHF 803.00
CHF 803.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 803.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H53NO2
Molekulargewicht:
411.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 803.00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Assay
98% (TLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO2/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-26(29)25(24-28)27-23-21-19-10-8-6-4-2/h20,22,25-29H,3-19,21,23-24H2,1-2H3/b22-20+/t25-,26+/m0/s1
InChIKey
CSRGRGSMEUKQSD-XQAXIDAFSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Inert to ceramidases; induces peak DNA fragmentation in 6 hrs; induces apoptosis in U937 cells.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N Karasavvas et al.
European journal of biochemistry, 236(2), 729-737 (1996-03-01)
We investigated the ability of N-octanoyl-sphingosine (C8-Cer) stereoisomers, N-octanoyl-DL-erythro-dihydrosphingosine (DL-e-DHC8-Cer), and a new ceramide derivative, N-octyl-D-erythro-sphingosine (D-e-C8-Ceramine), to induce apoptosis in U937 cells. We found the C8-Cer stereoisomers to be stereospecific with the D- and L-threo stereoisomers being severalfold more