Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 137.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.), ethanol: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(C)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h19-20,22,24H,3-17H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-,20+/m0/s1
InChI key
CRJGESKKUOMBCT-VQTJNVASSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form waxy solid | form solid | form solid |
| assay ≥97% (TLC) | assay 98% | assay 98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.), ethanol: 5 mg/mL | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL |
| color white | color white | color white | color white to off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C7980-5MG | 04061833521427 |