Fortfahren mit
C7157
Coproporphyrin-III-Tetramethylester
powder, ≥85% (HPLC)
Synonym(e):
Tetramethyl 3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,18-tetrapropionate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 97.20
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 328.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H46N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
710.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
226-869-8
MDL number:
CHF 97.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Coproporphyrin-III-Tetramethylester, ≥85% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
mp
168-170 °C (lit.)
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4C)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-31-23(3)26(10-14-38(46)50-6)34(43-31)19-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)20-35-27(11-15-39(47)51-7)22(2)30(42-35)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-17-,31-18-,32-19-,33-18-,34-19-,35-20-,36-20-
InChI key
LBHYIBKOOKXTGC-LHPWBCDESA-N
General description
One of the main tetrapyrrole compounds secreted by Rhodobacter sphaeroides in culture.
Preparation Note
enzymatisch hergestellt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4529258385258784
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear
solubility
chloroform: 10 mg/mL, dark red
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C7157-1MG04061833511961
C7157-5MG04061833511978